Search
Trouvez des consommables de remplacement spécifiques à votre système.
Votre système de purification d’eau de laboratoire est conçu pour être facile d’utilisation et d’entretien. Pour que votre système fonctionne au mieux, certains composants doivent être remplacés à intervalles réguliers.
Sélectionnez votre système ci-dessous pour consulter les consommables disponibles, les calendriers de remplacement recommandés, les fonctions et les spécifications.
| Description | Référence | Durée de vie estimée | Impuretés éliminées | Effets en cas de non-remplacement |
| Cartouche ultra-pure | 09.2005 | Jusqu’à 6 à 12 mois selon la qualité de l’eau d’alimentation | Ions | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau |
| Filtre final de 0,2 µm | 09.1003 | Jusqu’à 3-12 mois | Bactéries | *Interférences avec les méthodes analytiques *Bactéries et particules dans l’eau *Débit de distribution lent |
| Lampe à UV Unités UV ou UV/UF uniquement | 09.2002 | Jusqu’à 2 ans | Matières organiques Bactéries | *Augmentation des COT entraînant des problèmes dans les méthodes analytiques et les méthodes biologiques *Bactéries dans le système |
| 50133980 | Jusqu’à 2 ans | Endotoxines | *Croissance des cultures cellulaires retardée ou mort cellulaire *Dégradation de l’ADN et de l’ARN | |
| CMX25 | S/O | Bactéries | *Bactéries dans le système d’eau *Débit de distribution lent |
| Description | Référence | Durée de vie estimée* | Impuretés éliminées | Effets en cas de non-remplacement |
| Membrane RO pour Smart2Pure Pro | 50157608 | Jusqu’à 12 mois | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche ultra-pure s’épuise rapidement |
| Cartouche ultra-pure | 09.1020 | Jusqu’à 12 mois | Ions | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau *Interférences avec les méthodes analytiques, la biologie moléculaire et la culture cellulaire |
| Filtre 0,1 µm | 50157375 | Jusqu’à 3-12 mois | Bactéries Particules | *Bactéries et particules dans l’eau *Contamination par les mycoplasmes *Débit de distribution lent |
| Filtre de 0,2 µm pour systèmes et distributeurs manuels à distance | 09.1003 | Jusqu’à 12 mois | Bactéries Particules | *Interférences avec les méthodes analytiques *Bactéries et particules dans l’eau *Débit de distribution lent |
| Lampe à UV | 09.1002 | Le cas échéant - Jusqu’à 2 ans | Matières organiques Bactéries | *Augmentation des COT entraînant des problèmes dans les méthodes analytiques et les méthodes biologiques *Bactéries dans le système |
| Ultrafiltre | 50133980 | Jusqu’à 2 ans | Endotoxines Nucléases Bactéries | *Croissance des cultures cellulaires retardée ou mort cellulaire *Dégradation de l’ADN et de l’ARN |
| Filtre évent à CO2 pour réservoirs de stockage | 06.5002 | Jusqu’à 12 mois | Particules en suspension dans l’air CO2 et vapeurs | *La contamination de l’eau stockée fait travailler davantage le système d’eau |
| Description | Référence | Durée de vie estimée* | Impuretés éliminées | Effets en cas de non-remplacement |
| Membrane RO pour cartouches de prétraitement Smart2Pure 3 l/h | 09.2003 | Jusqu’à 12 mois | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche ultra-pure s’épuise rapidement |
| Membrane RO pour cartouches de prétraitement Smart2Pure 6 l/h | 09.2006 | Jusqu’à 12 mois | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche ultra-pure s’épuise rapidement |
| Cartouche ultra-pure | 09.1020 | Jusqu’à 12 mois | Ions | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau *Interférences avec les méthodes analytiques, la biologie moléculaire et la culture cellulaire |
| Filtre de 0,2 µm pour systèmes et distributeurs manuels à distance | 09.1003 | Jusqu’à 3-12 mois | Bactéries Particules | *Interférences avec les méthodes analytiques *Bactéries et particules dans l’eau *Débit de distribution lent |
| Lampe à UV pour systèmes Unités UV ou UV/UF uniquement | 09.1002 | Jusqu’à 2 ans | Matières organiques Bactéries | *Augmentation des COT entraînant des problèmes dans les méthodes analytiques et les méthodes biologiques *Bactéries dans le système |
| Ultrafiltre (Pour les unités UF ou UV/UF uniquement) | 50133981 | Jusqu’à 2 ans | Endotoxines Nucléases Bactéries | *Croissance des cultures cellulaires retardée ou mort cellulaire *Dégradation de l’ADN et de l’ARN |
| Filtre évent pour réservoirs de stockage | 22.0091 | Particules en suspension dans l’air | *La contamination de l’eau stockée fait travailler davantage le système d’eau |
| Description | Référence | Durée de vie estimée* | Impuretés éliminées | Effets en cas de non-remplacement |
|---|---|---|---|---|
| Cartouche de prétraitement Smart2Pure 12 l/h (membrane RO) | 09.2012 | Jusqu’à 12 mois | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche ultra-pure s’épuise rapidement |
| Cartouche ultra-pure | 09.1020 | Jusqu’à 12 mois | Ions | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau *Interférences avec les méthodes analytiques, la biologie moléculaire et la culture cellulaire |
| Filtre de 0,2 µm pour systèmes et distributeurs manuels à distance | 09.1003 | Jusqu’à 3-12 mois | Bactéries Particules | *Interférences avec les méthodes analytiques *Bactéries et particules dans l’eau *Débit de distribution lent |
| Lampe à UV pour systèmes de type I Unités UV ou UV/UF uniquement | 09.1002 | Jusqu’à 2 ans | Matières organiques Bactéries | *Augmentation des COT entraînant des problèmes dans les méthodes analytiques et les méthodes biologiques *Bactéries dans le système |
| Ultrafiltre Pour les unités UF ou UV/UF uniquement | 50133981 | Jusqu’à 2 ans | Endotoxines Nucléases Bactéries | *Croissance des cultures cellulaires retardée ou mort cellulaire *Dégradation de l’ADN et de l’ARN |
| Filtre évent à CO2 pour réservoirs de stockage | 06.5002 | Jusqu’à 12 mois | Particules en suspension dans l’air CO2 et vapeurs | *La contamination de l’eau stockée fait travailler davantage le système d’eau |
| Description | Référence | Durée de vie estimée | Impuretés éliminées | Effets en cas de non-remplacement |
| Membrane RO pour LabTower EDI 15 (en nécessite 2) | 22.0046 | Jusqu’à 2 ans | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. |
| Membrane RO pour LabTower EDI 30 (en nécessite 2) | 22.0087 | Jusqu’à 2 ans | Élimination générale des : | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche ultra-pure s’épuise rapidement |
| Cartouche ultra-pure | 09.2005 | Jusqu’à 6 à 12 mois selon la qualité de l’eau d’alimentation | Ions | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau *Interférences avec les méthodes analytiques, la biologie moléculaire et la culture cellulaire |
Filtre final stérile de 0,2 micron pour systèmes et distributeurs à distance en option | 09.1003 | 3-6 mois | Bactéries Particules | *Interférences avec les méthodes analytiques *Bactéries et particules dans l’eau *Débit de distribution lent |
| 09.2002 | le cas échéant - jusqu’à 2 ans | Matières organiques Bactéries | *Augmentation des COT entraînant des problèmes dans les méthodes analytiques et les méthodes biologiques *Bactéries dans le système | |
| Filtre évent à CO2 | 09.1003 | Jusqu’à 12 mois | Particules en suspension dans l’air CO2 et vapeurs | *La contamination de l’eau stockée fait travailler davantage le système d’eau |
| Description | Référence | Durée de vie estimée* | Impuretés éliminées | Effets en cas de non-remplacement |
|---|---|---|---|---|
| Cartouche ultra-pure | 09.1006 | Jusqu’à 6 à 12 mois selon la qualité de l’eau d’alimentation | Ions | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau *Interférences avec les méthodes analytiques, la biologie moléculaire et la culture cellulaire |
| Filtre final de 0,2 µm | 09.1003 | Jusqu’à 3-12 mois | Bactéries Particules | *Interférences avec les méthodes analytiques *Bactéries et particules dans l’eau *Débit de distribution lent |
| Lampe à UV Unités UV ou UV/UF uniquement | 09.1002 | Le cas échéant - Jusqu’à deux ans | Matières organiques Bactéries | *Augmentation des COT entraînant des problèmes dans les méthodes analytiques et les méthodes biologiques *Bactéries dans le système |
| Ultrafiltre (Pour les unités UF ou UV/UF uniquement) | 50133981 | Le cas échéant - Jusqu’à deux ans | Endotoxines Nucléases Bactéries | *Croissance des cultures cellulaires retardée ou mort cellulaire *Dégradation de l’ADN et de l’ARN |
| Filtre évent stérile - unités MicroPure ST uniquement | 22.0091 | Le cas échéant - Jusqu’à 6-12 mois | Particules en suspension dans l’air | *La contamination de l’eau stockée fait travailler davantage le système d’eau |
| Solution de nettoyage | CMX25 | S/O | Bactéries | *Bactéries dans le système d’eau *Débit de distribution lent |
| Description | Référence | Durée de vie estimée | Impuretés éliminées | Effets en cas de non-remplacement |
| Cartouche ultra-pure | 09.1006 | Jusqu’à 6 à 12 mois selon la qualité de l’eau d’alimentation | Ions | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau |
| Filtre final de 0,2 µm | 09.1003 | Jusqu’à 3-12 mois | Bactéries | *Interférences avec les méthodes analytiques *Bactéries et particules dans l’eau *Débit de distribution lent |
| Lampe à UV | 09.1002 | Jusqu’à 2 ans | Matières organiques Bactéries | *COT élevé provoquant des problèmes dans les méthodes analytiques et les méthodes biologiques |
| 50133981 | Jusqu’à 2 ans | Particules Bactéries | *Particules dans l’eau se dirigeant vers les instruments de chromatographie d’échange d’ions | |
Filtre évent stérile | 22.0091 | 6-12 mois | Particules en suspension dans l’air | *La contamination de l’eau stockée fait travailler davantage les consommables du système |
| Solution de nettoyage | CMX25 | S/O | Bactéries | *Bactéries dans le système d’eau *Débit de distribution lent |
| Cartouche RO de prétraitement (facultatif pour l’alimentation en eau du robinet) | 09.2012 | 6-12 mois | Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Durée de vie réduite des cartouches ultra-pures |
| Stabilisateur de dureté (en option pour l’alimentation en eau du robinet) | 06.5204 | 6-12 mois | Dureté | *Durée de vie réduite des cartouches RO de prétraitement |
| Description | Référence | Durée de vie estimée* | Impuretés éliminées | Effets en cas de non-remplacement |
| Membrane RO pour Pacific TII 3, 7, 12 (en nécessite 1) | 22.0046 | Jusqu’à 2 ans | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche DI s’épuise rapidement |
| Membrane RO pour Pacific TII 20 (en nécessite 2) | 22.0046 | Jusqu’à 2 ans | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche DI s’épuise rapidement |
| Membrane RO pour Pacific TII 40 (en nécessite 2) | 22.0087 | Jusqu’à 2 ans | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche DI s’épuise rapidement |
| Cartouche DI | 09.4011 | Jusqu’à 12 mois | Ions | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau *Interférences avec les méthodes analytiques |
| Lampe à UV pour le système Pacific TII | 50139226 | le cas échéant - jusqu’à 2 ans | Bactéries | *Croissance bactérienne dans le système |
| Filtre de 0,2 µm pour distributeurs à distance manuels en option | 09.1003 | 3-6 mois | Bactéries Particules | *Bactéries et particules dans l’eau *Débit de distribution lent |
| Filtre évent à CO2 | 06.5002 | Jusqu’à 12 mois | Particules en suspension dans l’air CO2 et vapeurs | *La contamination de l’eau stockée fait travailler davantage le système d’eau |
| Description | Référence | Durée de vie estimée | Impuretés éliminées | Effets en cas de non-remplacement |
| Membrane RO pour LabTower TII 20 (en nécessite 1) | 22.0046 | Jusqu’à 2 ans | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. |
| Membranes RO pour LabTower TII 40 (en nécessite 2) | 22.0087 | Jusqu’à 2 ans | Élimination générale des : | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche DI s’épuise rapidement |
| Membrane RO pour LabTower TII 60 (en nécessite 2 chacun) | 22.0046 22.0087 | Jusqu’à 2 ans | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche DI s’épuise rapidement |
| Canister DI | 02.2850-LAB | Jusqu’à 12 mois | Ions | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau *Interférences avec les méthodes analytiques |
| 50139226 | le cas échéant - jusqu’à 2 ans | Bactéries | *Croissance bactérienne dans le système | |
| Filtre final stérile de 0,2 micron pour systèmes et distributeurs à distance en option | 09.1003 | Jusqu’à 12 mois | Bactéries Particules | *Bactéries et particules dans l’eau *Débit de distribution lent |
| Filtre évent stérile | 50135142 | Jusqu’à 12 mois | Particules en suspension dans l’air CO2 et vapeurs | *La contamination de l’eau stockée fait travailler davantage le système d’eau |
| Filtre 10" de 0,1 micron (installé dans le canister blanc arrière du système LabTower TII) | 06.5557 | Jusqu’à 6 mois | Bactéries Particules | *Bactéries et particules dans l’eau |
| Description | Référence | Durée de vie estimée* | Impuretés éliminées | Interfère avec les résultats de laboratoire en cas de non-remplacement : |
| Membrane RO pour Pacific RO 3, 7, 12 (en nécessite 1) | 22.0046 | Jusqu’à 2 ans | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche DI s’épuise rapidement |
| Membrane RO pour Pacific TII 20 (en nécessite 2) | 22.0046 | Jusqu’à 2 ans | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche DI s’épuise rapidement |
| Membrane RO pour Pacific RO 40 (en nécessite 2) | 22.0087 | Jusqu’à 2 ans | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche DI s’épuise rapidement |
| Filtre évent | 50135142 | Jusqu’à 12 mois | Particules en suspension dans l’air CO2 et vapeurs | *La contamination de l’eau stockée fait travailler davantage le système d’eau |
| Description | Référence | Durée de vie estimée | Impuretés éliminées | Effets en cas de non-remplacement |
| Membranes RO pour LabTower RO 20 (en nécessite 1) | 22.0046 | Jusqu’à 2 ans | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. |
| Membranes RO pour LabTower RO 40 (en nécessite 2) | 22.0087 | Jusqu’à 2 ans | Élimination générale des : | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche DI s’épuise rapidement |
| Membrane RO pour LabTower RO 60 (en nécessite 2) | 22.0046 22.0087 | Jusqu’à 2 ans | Élimination générale des : Ions Matières organiques Bactéries Particules | *Augmentation des impuretés ioniques, organiques et bactériennes dans l’eau. *La cartouche DI s’épuise rapidement |
Filtre final de 0,2 micron pour distributeurs à distance en option | 09.1003 | 3-6 mois | Bactéries Particules | *Bactéries et particules dans l’eau *Débit de distribution lent |
Filtre évent stérile | 50135142 | Jusqu’à 12 mois | Particules en suspension dans l’air CO2 et vapeurs | *La contamination de l’eau stockée fait travailler davantage le système d’eau |
| Description | Référence | Durée de vie estimée | Impuretés éliminées | Effets en cas de non-remplacement |
| Kit de cartouches pour eau du robinet (support E-Pure 4) | D5028 | Jusqu’à 1 an | Ions | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau |
| Kit de cartouches pour eau du robinet, sans matières organiques (support E-Pure 4) | D5023 | Jusqu’à 1 an | Ions Matières organiques | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau *Augmentation des matières organiques *Interférences avec les méthodes analytiques |
| Kit de cartouches pour alimentation en eau prétraitée (support E-Pure 3) | D5029 | Jusqu’à 1 an | Ions | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau *Interférences avec les méthodes analytiques |
Kit de cartouches sans matières organiques - Alimentation en eau prétraitée (support E-Pure 3) | D5022 | Jusqu’à 1 an | Ions Matières organiques | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau *Augmentation des matières organiques *Interférences avec les méthodes analytiques |
Kit de cartouches pour alimentation en eau prétraitée (support E-Pure 4) | D50227 | Jusqu’à 1 an | Ions | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau *Interférences avec les méthodes analytiques |
Kit de cartouches sans matières organiques - Alimentation en eau prétraitée (support E-Pure 4) | D50228 | Jusqu’à 1 an | Ions Matières organiques | *Faible résistivité / conductivité élevée dans l’eau *Augmentation des matières organiques *Interférences avec les méthodes analytiques |
| D3750 | 3-6 mois | Bactéries Particules | *Bactéries et particules dans l’eau *Débit de distribution lent | |
Cartouches de nettoyage (pack de 3) | D50223 | 6-12 mois | Bactéries | *Bactéries dans le système d’eau |
| Description | Référence | Durée de vie estimée* | Impuretés éliminées | Effets en cas de non-remplacement |
| Préfiltre de 1 micron | D502113 | 2 x par an | Rouille, sédiments | *Durée de vie réduite de la membrane RO, entraînant une augmentation des impuretés dans l’eau |
| Stabilisateur de dureté | D502114 | 2 x par an | Dureté de l’eau | *Dépôts d’eau dure sur la membrane conduisant à une réduction de la durée de vie des consommables et à une augmentation des impuretés dans l’eau |
| Cartouche de charbon | D502115 | 2 x par an | Chlore | *Oxydation de la membrane RO conduisant à une réduction de la durée de vie des consommables et à une augmentation des impuretés dans l’eau |
| Description | Référence | Durée de vie estimée | Impuretés éliminées | Effets en cas de non-remplacement |
| Stabilisateur de dureté | 06.5452 | 6 mois | Dureté de l’eau, rouille, sédiments | *Dépôts d’eau dure sur la membrane RO conduisant à une réduction de la durée de vie des consommables et à une augmentation des impuretés dans l’eau |
| Filtre de 5 µm et cartouche au charbon actif | 06.5201 | 3-4 mois | Chlore | *Durée de vie réduite de la membrane RO, entraînant une augmentation des impuretés dans l’eau |
| Préfiltre de 1 µm | 06.5101 | 4-6 mois | Rouille, sédiments | *Dépôts d’eau dure sur la membrane conduisant à une réduction de la durée de vie des consommables et à une augmentation des impuretés dans l’eau |
| Préfiltre de 5 µm et stabilisateur de dureté | 06.5204 | 4-6 mois | Dureté de l’eau | *Oxydation de la membrane RO conduisant à une réduction de la durée de vie des consommables et à une augmentation des impuretés dans l’eau |
| Granulés de sel | S/O | Quand il n’y a plus de granulés | Dureté de l’eau | *Défaillance prématurée de l’EDI |