Search
Os produtos Nalgene incluem uma ampla variedade de tubos de laboratório Premium em vários tamanhos e materiais. Escolha polivinilcloreto (PVC), silicone (SI) ou poliuretano (PUR) para aplicações que necessitam de tubos flexíveis. Escolha o polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) ou uma de nossas formulações de fluoropolímeros (FEP ou PFA) por sua semirrigidez e excelente compatibilidade química. Consulte a seguir e o Guia de seleção de tubos Nalgene para ver uma comparação abrangente das propriedades físicas e químicas, aplicações recomendadas e tolerâncias dimensionais.
| Tubo de PVC | Tubo de SI | Tubo de PUR | Tubo de LLDPE | Tubo de FEP | Tubo de PFA |
| Tubos de laboratório de uso geral recomendado para circulação de água de resfriamento do condensador, transferência de produtos químicos, linha de resíduos, transferência de material do processo. Agora com plastificante sem ftalato. | Tubo de alta pureza e baixa ligação projetado para aplicações de bomba e transferência, incluindo fabricação farmacêutica, laboratorial e de bioprocessos. | Ideal para aplicações de bomba peristáltica. Excelente resistência à abrasão, baixas temperaturas, fadiga por flexão. Compatível com ozônio, hidrocarbonetos alifáticos e produtos de petróleo. | Preço econômico. Recomendado para aplicações alimentícias. Não tóxico. Não deixa odor nem gosto. | Ampla faixa de temperatura com baixa absorção de água. Excelente para embalagens de alimentos. Propriedades antiaderentes excepcionais e resistência química. | Use para cromatografia, análise de metais vestigiais, amostragem de poluição, procedimentos altamente reativos ou corrosivos, trabalho farmacêutico, decapagem com ácido quente ou onde a ligação/adsorção for problemática. Propriedades antiaderentes excepcionais e resistência química. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flexível | Flexível | Flexível | Semirrígido | Semirrígido | Semirrígido |
| Shore 60-65(A) | Shore 50-65(A) | Shore 85(A) | Shore 50(D) | Shore 58(D) | Shore 60(D) |
| Compatível com conexões para bico de mangueira | Compatível com conexões para bico de mangueira | Compatível com conexões para bico de mangueira | Compatível com conexões de compressão | Compatível com conexões de compressão | Compatível com conexões de compressão |
| Transparente | Translúcido | Transparente | Translúcido | Translúcido | Translúcido |
| Odor leve | Sem odor | Odor leve | Odor leve | Sem odor | Sem odor |
| Sem sabor | Sem sabor | Sem sabor | Sem sabor | Sem sabor | Sem sabor |
| Plastificante sem ftalato ou com ftalato** | Sem plastificante | Sem plastificante | Sem plastificante | Sem plastificante | Sem plastificante |
| Grau alimentício | Grau alimentício | Grau alimentício | Grau alimentício | Grau alimentício | |
| Autoclavável* | Autoclavável | Não leve à autoclave | Não leve à autoclave | Autoclavável | Autoclavável |
| Tubo de PVC | Tubo de SI | Tubo de PUR | Tubo de LLDPE | Tubo de FEP | Tubo de PFA | |
| Ácidos, diluídos ou fracos | E | E | F | E | E | E |
| Ácidos^ fortes, concentrados | F | G | N | E | E | E |
| Álcoois, alifáticos | G | G | N | E | E | E |
| Aldeídos | N | N | F | G | E | E |
| Bases fracas | E | E | G | E | E | E |
| Bases fortes | G | G | F | G | E | E |
| Ésteres | N | F | N | G | E | E |
| Hidrocarbonetos, alifáticos | F | N | E | F | E | E |
| Hidrocarbonetos, aromáticos | N | N | N | F | E | E |
| Hidrocarbonetos, halogenados | N | N | N | N | E | E |
| Cetonas, aromáticas | N | N | N | G | E | E |
| Agentes oxidantes, fortes | F | G | N | F | E | E |
Para obter um guia de resistência química mais detalhado por temperatura química e temperatura de aplicação, consulte o Guia de resistência química ou solicite um pôster impresso para o seu laboratório ou entre em contato com o Suporte técnico Nalgene.
| E | Sem danos após 30 dias de exposição constante a 20 ° C |
| G | Pouco ou nenhum dano após 30 dias de exposição constante a 20 °C |
| F | Algum efeito após 7 dias de exposição constante a 20 °C |
| N | Não recomendado. Podem ocorrer danos imediatos |
^Exceto para ácidos oxidantes, consulte "Ácidos oxidantes, fortes".
Os tubos de PVC Nalgene estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos e especificações, incluindo tamanhos métricos, tamanhos classificados para vácuo e tubos reforçados trançados para aplicações de alta pressão. Todas as variedades são transparentes, flexíveis e classificadas no USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) como grau alimentício.
| Sem ftalato Tubo de PVC transparente | PVC transparente 180 | Tubo de PVC transparente sem ftalato métrico | Tubo de vácuo de PVC transparente sem ftalato | Vácuo de PVC transparente 180 | PVC transparente trançado 980 |
| Tubo de laboratório de uso geral recomendado para circulação de água de resfriamento, transferência de produtos químicos, linha de resíduos, transferência de material de processo. Plastificante sem ortoftalato | Tubos de laboratório de uso geral recomendado para circulação de água de resfriamento do condensador, transferência de produtos químicos, linha de resíduos, transferência de material do processo. | Dimensões métricas. Tubos de laboratório de uso geral iguais aos tubos de PVC transparentes sem ftalato. Plastificante sem ortoftalato | Tubos de PVC com paredes mais grossas para aplicações a vácuo. Plastificante sem ortoftalato | Tubos de PVC com paredes mais grossas para aplicações a vácuo | Reforço trançado para aplicações de alta pressão |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Equivalente a Tygon E-3603 | Equivalente a Tygon R-3603 | Equivalente a Tygon E-3603 | Equivalente a Tygon E-3603 | Equivalente a Tygon R-3603 | |
| Grau alimentício | Grau alimentício | Grau alimentício | Grau alimentício | Grau alimentício | Grau alimentício |
| Compatível com USP VI | Compatível com USP Classe VI | Compatível com USP VI | Compatível com USP VI | Compatível com USP Classe VI | |
| Vácuo muito baixo | Vácuo muito baixo | Vácuo muito baixo | Vácuo total | Vácuo total | Sem vácuo |
| Classificação de baixa pressão | Classificação de baixa pressão | Classificação de baixa pressão | Classificação de baixa pressão | Classificação de baixa pressão | Classificação de alta pressão |
| Temperatura operacional -32 °C a 71 °C | Temperatura operacional -32°C a 71°C | Temperatura operacional -32 °C a 71 °C | Temperatura operacional -32 °C a 71 °C | Temperatura operacional -32°C a 71°C | Temperatura operacional -21°C a 82°C |
| Boa resistência à ruptura | Boa resistência à ruptura | Boa resistência à ruptura | Boa resistência à ruptura | Boa resistência à ruptura | Resistência muito boa à ruptura |
| Resistência muito boa à abrasão | Resistência muito boa à abrasão | Resistência muito boa à abrasão | Resistência muito boa à abrasão | Resistência muito boa à abrasão | Boa resistência à abrasão |
| Plastificante sem ortoftalato | Plastificante com ftalato** | Plastificante sem ortoftalato | Plastificante sem ortoftalato | Plastificante com ftalato** | Plastificante com ftalato** |
O tubo de silicone curado à platina Nalgene é flexível, durável, translúcido de alta pureza e foi projetado para uma variedade de aplicações de bomba e transferência, incluindo fabricação farmacêutica, laboratorial e de bioprocessos.
| Grau farmacêutico | Grau farmacêutico tamanhos de bomba | Nalgene 50 | Nalgene 50 tamanhos de bomba | Nalgene 65 reforçado |
| Tubo de alta pureza para fabricação farmacêutica, laboratorial e de bioprocessos. Suporte regulamentar aprimorado | Tamanho otimizado para aplicações de bomba peristáltica. Recomendado para fabricação farmacêutica, laboratorial e de bioprocessos. Suporte regulamentar aprimorado | Recomendado para uma variedade de aplicações de bomba e transferência, incluindo fabricação farmacêutica, laboratorial e de bioprocessos e de alimentos e bebidas. | Projetado para proporcionar à bomba uma vida útil prolongada em aplicações peristálticas | Poliéster entrelaçado para maior pressão e resistência à torção |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grau alimentício | Grau alimentício | Grau alimentício | Grau alimentício | Grau alimentício |
| Compatível com USP Classe VI | Compatível com USP Classe VI | Compatível com USP Classe VI | Compatível com USP Classe VI | Compatível com USP Classe VI |
| não citotóxico | não citotóxico | não citotóxico | não citotóxico | não citotóxico |
| não pirogênico | não pirogênico | não pirogênico | não pirogênico | não pirogênico |
| não hemolítico | não hemolítico | não hemolítico | não hemolítico | não hemolítico |
| Sem vácuo | Sem vácuo | Sem vácuo | Sem vácuo | Sem vácuo |
| Classificação de baixa pressão | Classificação de baixa pressão | Classificação de baixa pressão | Classificação de baixa pressão | Classificação de alta pressão |
| Temperatura operacional -62°C a 232°C | Temperatura operacional -62°C a 232°C | Temperatura operacional -62°C a 232°C | Temperatura operacional -62°C a 232°C | Temperatura operacional -62°C a 232°C |
| Resistência normal à ruptura | Resistência normal à ruptura | Resistência normal à ruptura | Resistência normal à ruptura | Resistência normal à ruptura |
| Resistência normal à abrasão | Resistência normal à abrasão | Resistência normal à abrasão | Resistência normal à abrasão | Resistência normal à abrasão |
| Com saco duplo | Com saco duplo | Com saco duplo | Com saco duplo | Com saco duplo |
| Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável | Autoclavável |
A escolha dos materiais plásticos certos para uso em aplicações científicas é fundamental para alcançar o sucesso científico. Saiba mais sobre materiais plásticos, suas propriedades e como escolher os melhores produtos plásticos para suas aplicações de laboratório.
Receba um Certificado de conformidade e Certificado(s) de irradiação (se aplicáveis) sobre os produtos Thermo Scientific Nalgene e Nunc adquiridos.
Precisa de suporte técnico? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas para obter suporte técnico e suporte a aplicações de produtos de laboratório pelo e-mail technicalsupport@thermofisher.com.