Search
Los marcadores y trazadores ofrecen métodos sensibles y eficaces para la monitorización de células específicas de una población mediante citometría de flujo o adquisición de imágenes, tanto en cultivos como en animales. Entre las estrategias para el etiquetado de las células figuran la expresión de proteínas fluorescentes, las etiquetas citoplasmáticas que penetran en las células y los trazadores de membrana con fijación.
Descubra sondas de células vivas para soluciones de seguimiento a corto plazo (de 3 a 6 generaciones), seguimiento a largo plazo (de 6 a 10 generaciones) y seguimiento de células mediante proteínas fluorescentes.
Descubra los marcadores fluorescentes para el etiquetado de secciones de tejido recientes o fijos, adquisición de imágenes in vivo y células cultivadas mediante microinyección, iontoforesis o pinocitosis.
Los conjugados de dextranos se ofrecen de 3000 MW a 2 000 000 MW y se cargan mediante microinyección o iontoforesis para secciones de tejido, neuronas in vivo y células cultivadas.
Las sondas de rastreo celular mediante citometría de flujo se ofrecen para el rastreo celular a corto y largo plazo en muestras con fijación y sin fijación. Las sondas de rastreo de células se encuentran disponibles en varios colores para distintas líneas de láser y con una completa gama de productos auxiliares para aplicaciones de recuento de células, viabilidad y ensayos de proliferación.
Explore nuestras sondas de rastreo celular mediante la citometría de flujo
Más información acerca de los ensayos de microbiología para citometría de flujo
Centro de asistencia para el análisis celular
Obtenga consejos, ayuda para la solución de problemas y recursos para su flujo de trabajo de análisis celular.