Search
Busque consumibles de repuesto específicos para su sistema.
Su sistema de purificación de agua de laboratorio está diseñado para ser fácil de usar y de mantener. Para que su sistema se conserve funcionando lo mejor posible, ciertos componentes deben reemplazarse regularmente.
Seleccione su sistema a continuación para revisar los consumibles disponibles, los programas de sustitución, las funciones y las especificaciones recomendadas.
| Descripción | Número de catálogo | Vida útil estimada | Impurezas retiradas | Efectos si no se sustituye |
| Cartucho ultrapuro | 09.2005 | Hasta 6-12 meses dependiendo de la calidad del agua de suministro | Iones | *Baja resistividad/alta conductividad en agua |
| Filtro final de 0,2 um | 09.1003 | Hasta 3-12 meses | Bacterias | *Interferencia en el método analítico *Bacterias y partículas en el agua *Caudal de dispensación lento |
| Lámpara UV Solo unidades UV o UV/UF | 09.2002 | Hasta 2 años | Compuestos orgánicos Bacterias | *Aumento del COT que causa problemas en métodos analíticos y métodos biológicos *Bacterias en el sistema |
| 50133980 | Hasta 2 años | Endotoxinas | *Crecimiento del cultivo celular retrasado o muerte celular *Degradación de ADN y ARN | |
| CMX25 | N/D | Bacterias | *Bacterias en el sistema de agua *Caudal de dispensación lento |
| Descripción | Número de catálogo | Vida útil estimada * | Impurezas retiradas | Efectos si no se sustituye |
| Membrana Smart2Pure Pro RO | 50157608 | Hasta 12 meses | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *Cartucho ultrapuro que se agota rápidamente |
| Cartucho ultrapuro | 09.1020 | Hasta 12 meses | Iones | *Baja resistividad/alta conductividad en agua *Interferencia en métodos analíticos, biología molecular y cultivo celular |
| Filtro de 0,1 um | 50157375 | Hasta 3-12 meses | Bacterias Partículas | *Bacterias y partículas en el agua *Contaminación por micoplasma *Caudal de dispensación lento |
| Filtro de 0,2 um para el sistema y el dispensador remoto manual | 09.1003 | Hasta 12 meses | Bacterias Partículas | *Interferencia en el método analítico *Bacterias y partículas en el agua *Caudal de dispensación lento |
| Lámpara UV | 09.1002 | Cuando corresponda: hasta 2 años | Compuestos orgánicos Bacterias | *Aumento del COT que causa problemas en métodos analíticos y métodos biológicos *Bacterias en el sistema |
| Ultrafiltro | 50133980 | Hasta 2 años | Endotoxinas Nucleasas Bacterias | *Crecimiento del cultivo celular retrasado o muerte celular *Degradación de ADN y ARN |
| Filtro de ventilación de CO2 del depósito de almacenamiento | 06.5002 | Hasta 12 meses | Partículas en suspensión en el aire CO2 y vapores | *La contaminación del agua almacenada hace que el sistema de agua funcione peor |
| Descripción | Número de catálogo | Vida útil estimada* | Impurezas retiradas | Efectos si no se sustituye |
| Membrana de OI para cartucho de pretratamiento Smart2Pure 3 LPH | 09.2003 | Hasta 12 meses | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *Cartucho ultrapuro que se agota rápidamente |
| Membrana de OI para cartucho de pretratamiento Smart2Pure 6 LPH | 09.2006 | Hasta 12 meses | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *Cartucho ultrapuro que se agota rápidamente |
| Cartucho ultrapuro | 09.1020 | Hasta 12 meses | Iones | *Baja resistividad/alta conductividad en agua *Interferencia en métodos analíticos, biología molecular y cultivo celular |
| Filtro de 0,2 um para el sistema y el dispensador remoto manual | 09.1003 | Hasta 3-12 meses | Bacterias Partículas | *Interferencia en el método analítico *Bacterias y partículas en el agua *Caudal de dispensación lento |
| Lámpara UV para el sistema Solo unidades UV o UV/UF | 09.1002 | Hasta 2 años | Compuestos orgánicos Bacterias | *Aumento del COT que causa problemas en métodos analíticos y métodos biológicos *Bacterias en el sistema |
| Ultrafiltro (Solo para unidades UF o UV/UF) | 50133981 | Hasta 2 años | Endotoxinas Nucleasas Bacterias | *Crecimiento del cultivo celular retrasado o muerte celular *Degradación de ADN y ARN |
| Filtro de ventilación del depósito de almacenamiento | 22.0091 | Partículas en suspensión en el aire | *La contaminación del agua almacenada hace que el sistema de agua funcione peor |
| Descripción | Número de catálogo | Vida útil estimada * | Impurezas retiradas | Efectos si no se sustituye |
|---|---|---|---|---|
| Cartucho de pretratamiento Smart2Pure 12 LPH (membrana de OI) | 09.2012 | Hasta 12 meses | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *Cartucho ultrapuro que se agota rápidamente |
| Cartucho ultrapuro | 09.1020 | Hasta 12 meses | Iones | *Baja resistividad/alta conductividad en agua *Interferencia en métodos analíticos, biología molecular y cultivo celular |
| Filtro de 0,2 um para el sistema y el dispensador remoto manual | 09.1003 | Hasta 3-12 meses | Bacterias Partículas | *Interferencia en el método analítico *Bacterias y partículas en el agua *Caudal de dispensación lento |
| Lámpara UV para sistema de tipo I Solo unidades UV o UV/UF | 09.1002 | Hasta 2 años | Compuestos orgánicos Bacterias | *Aumento del COT que causa problemas en métodos analíticos y métodos biológicos *Bacterias en el sistema |
| Ultrafiltro solo para unidades UF o UV/UF | 50133981 | Hasta 2 años | Endotoxinas Nucleasas Bacterias | *Crecimiento del cultivo celular retrasado o muerte celular *Degradación de ADN y ARN |
| Filtro de ventilación de CO2 del depósito de almacenamiento | 06.5002 | Hasta 12 meses | Partículas en suspensión en el aire CO2 y vapores | *La contaminación del agua almacenada hace que el sistema de agua funcione peor |
| Descripción | Número de catálogo | Vida útil estimada | Impurezas retiradas | Efectos si no se sustituye |
| LabTower EDI 15 membrana OI (Requiere 2) | 22.0046 | Hasta 2 años | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. |
| LabTower EDI 30 membrana OI (Requiere 2) | 22.0087 | Hasta 2 años | Eliminación general de: | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *Cartucho ultrapuro que se agota rápidamente |
| Cartucho ultrapuro | 09.2005 | Hasta 6-12 meses dependiendo de la calidad del agua de suministro | Iones | *Baja resistividad/alta conductividad en agua *Interferencia en métodos analíticos, biología molecular y cultivo celular |
Filtro final estéril de 0,2 micras para el sistema y el dispensador remoto opcional | 09.1003 | 3-6 meses | Bacterias Partículas | *Interferencia en el método analítico *Bacterias y partículas en el agua *Caudal de dispensación lento |
| 09.2002 | Cuando corresponda: hasta 2 años | Compuestos orgánicos Bacterias | *Aumento del COT que causa problemas en métodos analíticos y métodos biológicos *Bacterias en el sistema | |
| Filtro de ventilación de CO2 | 09.1003 | Hasta 12 meses | Partículas en suspensión en el aire CO2 y vapores | *La contaminación del agua almacenada hace que el sistema de agua funcione peor |
| Descripción | Número de catálogo | Vida útil estimada* | Impurezas retiradas | Efectos si no se sustituye |
|---|---|---|---|---|
| Cartucho ultrapuro | 09.1006 | Hasta 6-12 meses dependiendo de la calidad del agua de suministro | Iones | *Baja resistividad/alta conductividad en agua *Interferencia en métodos analíticos, biología molecular y cultivo celular |
| Filtro final de 0,2 um | 09.1003 | Hasta 3-12 meses | Bacterias Partículas | *Interferencia en el método analítico *Bacterias y partículas en el agua *Caudal de dispensación lento |
| Lámpara UV Solo unidades UV o UV/UF | 09.1002 | Cuando corresponda: hasta dos años | Compuestos orgánicos Bacterias | *Aumento del COT que causa problemas en métodos analíticos y métodos biológicos *Bacterias en el sistema |
| Ultrafiltro (Solo para unidades UF o UV/UF) | 50133981 | Cuando corresponda: hasta dos años | Endotoxinas Nucleasas Bacterias | *Crecimiento del cultivo celular retrasado o muerte celular *Degradación de ADN y ARN |
| Filtro de ventilación estéril: solo unidades MicroPure ST | 22.0091 | Cuando corresponda: Hasta 6-12 meses | Partículas en suspensión en el aire | *La contaminación del agua almacenada hace que el sistema de agua funcione peor |
| Solución de limpieza; | CMX25 | N/D | Bacterias | *Bacterias en el sistema de agua *Caudal de dispensación lento |
| Descripción | Número de catálogo | Vida útil estimada | Impurezas retiradas | Efectos si no se sustituye |
| Cartucho ultrapuro | 09.1006 | Hasta 6-12 meses dependiendo de la calidad del agua de suministro | Iones | *Baja resistividad/alta conductividad en agua |
| Filtro final de 0,2 um | 09.1003 | Hasta 3-12 meses | Bacterias | *Interferencia en el método analítico *Bacterias y partículas en el agua *Caudal de dispensación lento |
| Lámpara UV | 09.1002 | Hasta 2 años | Compuestos orgánicos Bacterias | *Alto COT que causa problemas en métodos analíticos y métodos biológicos |
| 50133981 | Hasta 2 años | Partículas Bacterias | *Partículas en agua que pasan a la instrumentación de cromatografía de iones | |
Filtro de ventilación esterilizado | 22.0091 | 6-12 meses | Partículas en suspensión en el aire | *La contaminación del agua almacenada hace que los consumibles del sistema funcionen peor |
| Solución de limpieza; | CMX25 | N/D | Bacterias | *Bacterias en el sistema de agua *Caudal de dispensación lento |
| Cartucho de OI de pretratamiento (Opcional para suministro de agua del grifo) | 09.2012 | 6-12 meses | Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Vida útil más corta del cartucho ultrapuro |
| Estabilizador de dureza (opcional para el suministro de agua del grifo) | 06.5204 | 6-12 meses | Dureza | *Vida útil más corta del cartucho de OI de pretratamiento |
| Descripción | Número de catálogo | Vida útil estimada* | Impurezas retiradas | Efectos si no se sustituye |
| Membrana de OI para Pacific TII 3, 7, 12 (requiere 1) | 22.0046 | Hasta 2 años | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *El cartucho DI se agota rápidamente |
| Membrana de OI para Pacific TII 20 (requiere 2) | 22.0046 | Hasta 2 años | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *El cartucho DI se agota rápidamente |
| Membrana de OI para Pacific TII 40 (requiere 2) | 22.0087 | Hasta 2 años | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *El cartucho DI se agota rápidamente |
| Cartucho DI | 09.4011 | Hasta 12 meses | Iones | *Baja resistividad/alta conductividad en agua *Interferencia en métodos analíticos |
| Lámpara UV del sistema Pacific TII | 50139226 | Cuando corresponda: hasta 2 años | Bacterias | *Crecimiento de bacterias en el sistema |
| Filtro de 0,2 um para la opción de dispensador remoto manual | 09.1003 | 3-6 meses | Bacterias Partículas | *Bacterias y partículas en el agua *Caudal de dispensación lento |
| Filtro de ventilación de CO2 | 06.5002 | Hasta 12 meses | Partículas en suspensión en el aire CO2 y vapores | *La contaminación del agua almacenada hace que el sistema de agua funcione peor |
| Descripción | Número de catálogo | Vida útil estimada | Impurezas retiradas | Efectos si no se sustituye |
| Membrana de OI LabTower TII 20 (Requiere 1) | 22.0046 | Hasta 2 años | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. |
| Membranas de OI LabTower TII 40 (Requiere 2) | 22.0087 | Hasta 2 años | Eliminación general de: | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *El cartucho DI se agota rápidamente |
| Membrana de OI LabTower TII 60 (Requiere 2 de cada) | 22.0046 22.0087 | Hasta 2 años | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *El cartucho DI se agota rápidamente |
| Contenedor de DI | 02.2850-LAB | Hasta 12 meses | Iones | *Baja resistividad/alta conductividad en agua *Interferencia en métodos analíticos |
| 50139226 | Cuando corresponda: hasta 2 años | Bacterias | *Crecimiento de bacterias en el sistema | |
| Filtro final estéril de 0,2 micras para el sistema y el dispensador remoto opcional | 09.1003 | Hasta 12 meses | Bacterias Partículas | *Bacterias y partículas en el agua *Caudal de dispensación lento |
| Filtro de ventilación esterilizado | 50135142 | Hasta 12 meses | Partículas en suspensión en el aire CO2 y vapores | *La contaminación del agua almacenada hace que el sistema de agua funcione peor |
| Filtro de 0,1 micras 10" (instalado en LabTower TII, recipiente blanco posterior) | 06.5557 | Hasta 6 meses | Bacterias Partículas | *Bacterias y partículas en el agua |
| Descripción | Número de catálogo | Vida útil estimada* | Impurezas retiradas | Interfiere con los resultados del laboratorio si no se sustituye: |
| Membrana de OI para Pacific RO 3, 7, 12 (requiere 1) | 22.0046 | Hasta 2 años | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *El cartucho DI se agota rápidamente |
| Membrana de OI para Pacific TII 20 (requiere 2) | 22.0046 | Hasta 2 años | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *El cartucho DI se agota rápidamente |
| Membrana de OI para Pacific RO 40 (requiere 2) | 22.0087 | Hasta 2 años | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *El cartucho DI se agota rápidamente |
| Filtro de ventilación | 50135142 | Hasta 12 meses | Partículas en suspensión en el aire CO2 y vapores | *La contaminación del agua almacenada hace que el sistema de agua funcione peor |
| Descripción | Número de catálogo | Vida útil estimada | Impurezas retiradas | Efectos si no se sustituye |
| Membranas de OI LabTower RO 20 (Requiere 1) | 22.0046 | Hasta 2 años | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. |
| Membranas de OI LabTower RO 40 (Requiere 2) | 22.0087 | Hasta 2 años | Eliminación general de: | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *El cartucho DI se agota rápidamente |
| Membrana de OI LabTower RO 60 (Requiere 2) | 22.0046 22.0087 | Hasta 2 años | Eliminación general de: Iones Compuestos orgánicos Bacterias Partículas | *Aumento de las impurezas orgánicas, de iones y de bacterias en el agua. *El cartucho DI se agota rápidamente |
Filtro final de 0,2 micras para la opción de dispensador remoto | 09.1003 | 3-6 meses | Bacterias Partículas | *Bacterias y partículas en el agua *Caudal de dispensación lento |
Filtro de ventilación esterilizado | 50135142 | Hasta 12 meses | Partículas en suspensión en el aire CO2 y vapores | *La contaminación del agua almacenada hace que el sistema de agua funcione peor |
| Descripción | Número de catálogo | Vida útil estimada | Impurezas retiradas | Efectos si no se sustituye |
| Kit de cartuchos de agua de grifo (4 soportes Epure) | D5028 | Hasta 1 año | Iones | *Baja resistividad/alta conductividad en agua |
| Kit de cartuchos de agua de grifo sin agentes orgánicos (4 soportes Epure) | D5023 | Hasta 1 año | Iones Compuestos orgánicos | *Baja resistividad/alta conductividad en agua *Aumento de los agentes orgánicos *Interferencia en métodos analíticos |
| Kit de cartuchos de suministro pretratado (3 soportes Epure) | D5029 | Hasta 1 año | Iones | *Baja resistividad/alta conductividad en agua *Interferencia en métodos analíticos |
Suministro pretratado: kit de cartuchos sin agentes orgánicos (3 soportes Epure) | D5022 | Hasta 1 año | Iones Compuestos orgánicos | *Baja resistividad/alta conductividad en agua *Aumento de los agentes orgánicos *Interferencia en métodos analíticos |
Kit de cartuchos de suministro pretratado (4 soportes Epure) | D50227 | Hasta 1 año | Iones | *Baja resistividad/alta conductividad en agua *Interferencia en métodos analíticos |
Suministro pretratado: kit de cartuchos sin agentes orgánicos (4 soportes Epure) | D50228 | Hasta 1 año | Iones Compuestos orgánicos | *Baja resistividad/alta conductividad en agua *Aumento de los agentes orgánicos *Interferencia en métodos analíticos |
| D3750 | 3-6 meses | Bacterias Partículas | *Bacterias y partículas en el agua *Caudal de dispensación lento | |
Cartuchos de limpieza (3 paq.) | D50223 | 6-12 meses | Bacterias | *Bacterias en el sistema de agua |
| Descripción | Número de catálogo | Vida útil estimada* | Impurezas retiradas | Efectos si no se sustituye |
| Prefiltro de 1 micra | D502113 | 2 al año | Óxido, sedimento | *Reducción de la vida útil de la membrana de OI que conduce a mayores impurezas en el agua |
| Estabilizador de dureza | D502114 | 2 al año | Dureza de agua | *Depósitos de agua dura en la membrana que llevan a una vida útil corta, mayores impurezas en el agua |
| Cartucho de carbono | D502115 | 2 al año | Cloro | *Oxidación de la membrana de OI que produce una vida útil corta, mayores impurezas en el agua |
| Descripción | Número de catálogo | Vida útil estimada | Impurezas retiradas | Efectos si no se sustituye |
| Estabilizador de dureza | 06.5452 | 6 meses | Dureza de agua, óxido, sedimento | *Depósitos de agua dura en la membrana de OI que llevan a una vida útil corta, mayores impurezas en el agua |
| Filtro de 5 µm y cartucho de carbono activo | 06.5201 | 3-4 meses | Cloro | *Reducción de la vida útil de la membrana de OI que conduce a mayores impurezas en el agua |
| Prefiltro de 1 µm | 06.5101 | 4-6 meses | Óxido, sedimento | *Depósitos de agua dura en la membrana que llevan a una vida útil corta, mayores impurezas en el agua |
| Filtro de 5 µm y estabilizador de dureza | 06.5204 | 4-6 meses | Dureza de agua | *Oxidación de la membrana de OI que produce una vida útil corta, mayores impurezas en el agua |
| Gránulos de sal | N/D | Cuando desaparecen los gránulos | Dureza de agua | *Fallo prematuro de EDI |