Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ICOS (CD278) Antibodies

          Invitrogen

          CD278 (ICOS) Monoclonal Antibody (ISA-3), PE, eBioscience™

          11 Published Figures
          11 References
          View all (101) ICOS (CD278) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD278 (ICOS) Monoclonal Antibody (ISA-3), PE, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (11)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD278 (ICOS) Antibody (12-9948-41) in Flow

          Staining of 3-day unstimulated (left) and 3-day anti-CD3/CD28-stimulated (right) human peripheral blood cells with Mouse IgG1 K Isotype Control PE (Product # 12-4714-81) (blue histogram) or Anti-Human CD278 (ICOS) PE (purple histogram). Cell in the lymphocytes gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD278 (ICOS) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          12-9948-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.03 µg)/test
          View 11 publications 11 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          ISA-3

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 661
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Red 660
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 730
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10805743

          Product Specific Information

          Description: The ISA-3 monoclonal antibody reacts with human ICOS (Inducible COStimulatory molecule), also known as H4, CRP-1 and AILIM. ICOS is a T cell specific activation molecule and a third member of the CD28/CTLA-4 family. Human ICOS has a relative molecular mass of 55-60 kDa, composed of 27 kDa and 29 kDa chains. Human ICOS on activated T cells has potent costimulatory activity for T cell activation and is required for humoral immune responses, in particular for memory B cell and plasma cell generation. ICOS binds to its ligand, B7h/B7RP-1 expressed on activated APCs (antigen presenting cells) and on a number of inflamed peripheral tissues. Plate-bound ISA-3 is costimulatory for T cells and induces production of IL-4, IL-5, IL-10 and other cytokines, but not IL-2. ISA-3 has the same reactivity pattern and characteristics as F44. ISA-3 was generated against the human ICOS antigen. C398.4A, anti-mouse ICOS/H4 (Product # 14-9949-82) , was shown to cross-react with human ICOS but binds to an epitope different from ISA-3. C398.4A stains activated cells brighter than ISA-3; however, it also exhibits higher staining of non-activated human peripheral blood or isolated PBMC. To achieve the brightest staining of ICOS on activated human T cells, please use Product # 13-9948-82 or Product # 12-9948-42 rather than Product # 11-9948-42 .

          Applications Reported: The ISA-3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This ISA-3 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of unstimulated and CD3/CD28-stimulated (3 days) human blood cells. This can be used at 5 µL (0.03 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          ICOS (CD278) encodes a protein that is a member of the CD28 and CTLA-4 cell-surface receptor family. It functions as a homodimer and has a crucial role in cell-cell signaling, immune responses, and the regulation of cell proliferation. ICOS has been linked to various disorders, including Immunodeficiency, Common Variable, 1 and Common Variable Immunodeficiency.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule; inducible costimulator; inducible T-cell co-stimulator; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AILIM; CD278; CVID1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9Y6W8

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 29851

          View more View less

          Function(s)
          protein binding signaling receptor activity
          Process(es)
          T cell tolerance induction immune response T cell costimulation T follicular helper cell differentiation cell-cell adhesion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Datenschutzerklärung
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-gglmw:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0