Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PD-1 (CD279) Antibodies

          Invitrogen

          CD279 (PD-1) Monoclonal Antibody (J43), PE, eBioscience™

          47 Published Figures
          98 References
          View all (350) PD-1 (CD279) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD279 (PD-1) Monoclonal Antibody (J43), PE, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (47)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 48

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD279 (PD-1) Antibody (12-9985-81) in Flow

          Staining of 3-day Con A-stimulated BALB/c splenocytes with 0.25 µg of Armenian Hamster IgG Isotype Control PE (Product # 12-4888-81) (blue histogram) or 0.25 µg of Anti-Mouse CD279 (PD-1) PE (purple histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          12-9985-81

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 96 publications 96 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Armenian hamster / IgG

          Recommended Isotype Control

          Armenian Hamster IgG Isotype Control (eBio299Arm), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          J43

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_466294

          Product Specific Information

          Description: The J43 monoclonal antibody reacts with mouse PD-1 (programmed death-1), a 55 kDa member of the Ig superfamily. PD-1 contains the immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) and plays a key role in peripheral tolerance and autoimmune disease in mice. PD-1 is expressed mainly on activated T and B lymphocytes. Two novel B7 Family members have been identified as PD-1 ligands, PD-L1 (B7-H1) and PD-L2 (B7-DC). Evidence reported to date suggests overlapping functions for these ligands and their constitutive expression on some normal tissues and upregulation on activated antigen-presenting cells. It is reported that J43 inhibits the binding of mouse PD-L1-Ig and mouse PD-L2-Ig to PD-1/BHK transfected cells. When administrated in vivo, both intact and Fab of J43 are reported to enhance contact hypersensitivity and exacerbate acute GVHD similar to transfer of PD-1-deficient cells. Injection of J43 also exacerbates EAE and NOD diabetes as do specific antibodies to mouse PD-L1 and PD-L2.

          Applications Reported: The J43 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The J43 antibody has been tested by flow cytometric analysis of stimulated mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Cell-mediated immune responses are initiated by T lymphocytes that are themselves stimulated by cognate peptides bound to MHC molecules on antig en-presenting cells (APC). T-cell activation is generally self-limited as activated T cells express receptors such as PD-1 (also known as PDCD-1) that mediate inhibitory signals from the APC. PD-1 can bind two different but related ligands, PDL-1 and PDL-2. Upon binding to either of these ligands, signals generated by PD-1 inhibit the activation of the immune response in the absence of "danger signals" such as LPS or other molecules associated with bacteria or other pathogens. Evidence for this is seen in PD1-null mice who exhibit hyperactivated immune systems and autoimmune diseases. Despite its predicted molecular weight, PD-1 often migrates at higher molecular weight in SDS-PAGE.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD279; PD-1; hPD1; mPD-1; PD-1; programmed cell death 1 protein; protein PD-1; Protein PD1; sCD279; soluble CD279; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Ly101; PD-1; Pdc1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q02242

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 18566

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding signaling receptor activity
          Process(es)
          negative regulation of tolerance induction negative regulation of T cell mediated immune response to tumor cell positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process regulation of immune response negative regulation of immune response negative regulation of T cell receptor signaling pathway negative regulation of T cell activation negative regulation of multicellular organismal process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Datenschutzerklärung
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0