GMBS (N-γ-maleimidobutyryl-oxysuccinimide ester)
Thermo Scientific™

GMBS (N-γ-maleimidobutyryl-oxysuccinimide ester)

Thermo Scientific Pierce GMBS es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimidaMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
2230950 mg
Número de catálogo 22309
Precio (MXN)
-
Cantidad:
50 mg
Pedido a granel o personalizado
Thermo Scientific Pierce GMBS es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en los extremos opuestos de un brazo espaciador corto (7,3 angstroms).

Características de GMBS:

• Grupos reactivos: Éster NHS y maleimida
• Reactivo hacia: grupos amino y sulfhidrilo
• C4-homólogo de la serie de espaciadores alifáticos que incluye AMAS, BMPS, GMBS y EMCS
• El extremo de éster NHS se une con aminas primarias a pH 7-9 para formar enlaces de amida estables
• Las maleimidas reaccionan con grupos -SH a pH 6,5-7,5, formando enlaces de tioéter estables
•No escindible
• Insoluble en agua (disolver primero en DMF o DMSO); comparar con Sulfo-GMBS
• El espaciador corto alifático tiene un bajo potencial para obtener una respuesta inmunitaria

Referencias de producto:
Guía de aplicación entrecruzada: búsqueda de referencias literarias recientes para este producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Permeabilidad celularSí
DescripciónGMBS
FormularioPolvo
Método de etiquetadoEtiqueta química
Peso molecular280.23
PegiladoNo
Línea de productosPierce
Cantidad50 mg
Fracción reactivaMaleimida, Éster NHS
Condiciones de envíoAmbiente
SolubilidadDMF, DMSO
Longitud del brazo del separador7,3 Å
Soluble en aguaNo
Reactividad químicaAmino-sulfhidrilo
CleavableNo
Tipo de enlace cruzadoHeterobifuncionales
FormatoEstándar
Tipo de productoEntrecruzador
SeparadorCorto (< 10 Å)
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.

Preguntas frecuentes

Can you provide the shelf-life for GMBS (N-γ-maleimidobutyryl-oxysuccinimide ester)?

GMBS (N-γ-maleimidobutyryl-oxysuccinimide ester) is covered under our general 1-year warranty and is guaranteed to be fully functional for 12 months from the date of shipment, if stored as recommended. Please see section 8.1 of our Terms & Conditions of Sale (https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/Documents/PDFs/Terms-and-Conditions-of-Sale.pdf) for more details.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Purification and Isolation Support Center.

Citations & References (7)

Citations & References
Abstract
Solid phase DNA amplification: characterisation of primer attachment and amplification mechanisms.
Authors:Adessi C, Matton G, Ayala G, Turcatti G, Mermod JJ, Mayer P, Kawashima E
Journal:Nucleic Acids Res
PubMed ID:11024189
Different chemical methods used to attach oligonucleotides by their 5'-end on a glass surface were tested in the framework of solid phase PCR where surface-bound instead of freely-diffusing primers are used to amplify DNA. Each method was first evaluated for its capacity to provide a high surface coverage of oligonucleotides ... More
Covalent attachment of synthetic DNA to self-assembled monolayer films.
Authors:Chrisey LA, Lee GU, O'Ferrall CE
Journal:Nucleic Acids Res
PubMed ID:8760890
'The covalent attachment of thiol-modified DNA oligomers; to self-assembled monolayer silane films on fused silica and oxidized silicon substrates is described. A heterobifunctional crosslinking molecule bearing both thiol- and amino-reactive moieties was used to tether a DNA oligomer (modified at its terminus with a thiol group) to an aminosilane film ... More
Recognition of galactan components of pectin by galectin-3.
Authors:Gunning AP, Bongaerts RJ, Morris VJ
Journal:FASEB J
PubMed ID:18832596
It has been reported that modified forms of pectin possess anticancer activity. To account for this bioactivity, it has been proposed that fragments of pectin molecules can act by binding to and inhibiting the various roles of the mammalian protein galectin 3 (Gal3) in cancer progression and metastasis. Despite this ... More
Mechanism for phosphatidylserine-dependent erythrophagocytosis in mouse liver.
Authors:Lee SJ, Park SY, Jung MY, Bae SM, Kim IS
Journal:Blood
PubMed ID:21427291
Aged or damaged RBCs are effectively removed from the blood circulation by Kupffer cells in the liver, but little is known regarding the mechanism of the clearance process. Here we show that stabilin-1 and stabilin-2 in hepatic sinusoidal endothelial cells (HSECs) are critical in effectively clearing damaged RBCs in mouse ... More
Mapping specific adhesive interactions on living human intestinal epithelial cells with atomic force microscopy.
Authors:Gunning AP, Chambers S, Pin C, Man AL, Morris VJ, Nicoletti C
Journal:FASEB J
PubMed ID:18263697
Specific molecular-receptor interactions with gut epithelium cells are important in understanding bioactivity of food components and drugs, binding of commensal microflora, attachment and initiation of defense mechanisms against pathogenic bacteria and for development of targeted delivery systems to the gut. However, methods for probing such interactions are lacking. Methodology has ... More