Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Neue Produkte
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MHC Class I (H-2Kb) Antibodies

          Invitrogen

          MHC Class I (H-2Kb) Monoclonal Antibody (AF6-88.5.5.3), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™

          8 Published Figures
          10 References
          View all (24) MHC Class I (H-2Kb) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MHC Class I (H-2Kb) Monoclonal Antibody (AF6-88.5.5.3), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (8)
          MHC Class I (H-2Kb) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          MHC Class I (H-2Kb) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MHC Class I (H-2Kb) Antibody (56-5958-80) in Flow

          Staining of BALB/c (left) and C57BL/6 (right) splenocytes with 0.25 µg of Mouse IgG2a kappa Isotype Control, Alexa Fluor 700 (Product # 56-4724-82) (blue histogram) or 0.25 µg of MHC Class I (H-2Kb) Monoclonal Antibody, Alexa Fluor 700 (purple histogram). Total cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MHC Class I (H-2Kb) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class I (H-2Kb) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class I (H-2Kb) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class I (H-2Kb) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class I (H-2Kb) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class I (H-2Kb) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class I (H-2Kb) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class I (H-2Kb) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MHC Class I (H-2Kb) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          56-5958-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 10 publications 10 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), Alexa Fluor™ 700, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          AF6-88.5.5.3

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 700 Alexa Fluor™ 700 Alexa Fluor™ 700
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • FITC
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 700
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          696/719 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2815253

          Product Specific Information

          Description: This AF6-88.5.5.3 monoclonal antibody reacts with the H-2Kb MHC class I alloantigen. H-2Kb is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD8. Reactivity to other haplotypes (e.g. d, f, j, k, p, q, r, s, u, and v) has not been observed.

          Applications Reported: This AF6-88.5.5.3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This AF6-88.5.5.3 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Alexa Fluor 700 emits at 723 nm and can be excited with the red laser (633-647 nm). Most instruments will require a 685 LP mirror and 710/20 band pass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 723 nm; Laser: Red Laser

          Target Information

          This protein is an MHC class I alloantigen, which is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD8.

          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: class I major histocompatibility antigen H-2Kd; H-2 class I histocomatibility antigen, K-k alpha chain, topological domain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-B alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-D alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-K alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-Q alpha chain; H-2K(B); H-2K(K); H-2K(Q); H2-K; histocompatibility 2, K region, promoter 1; MHC class I alpha chain; MHC class I antigen; MHC class I H2 antigen; MHC class I H2-K-b-alpha-2 cell surface glycoprotein; MHC class I heavy chain H2-K; MHC class I heavy chain heavy chain; MHC class I heavy chain maturation peptide; MHC class II antigen D; MHC class II antigen K; MHC H-2K integral membrane protein; MHC H-2K transplantation antigen; MHC H-2K-kml mRNA; MHC H2-K antigen; MHC H2-K transplantation antigen; MHC I; MHCI; ORF; transmembrane protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: H-2K; H-2K(d); H2-D1; H2-K; K-f

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P01901

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 14972

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding protein binding beta-2-microglobulin binding MHC class I protein binding peptide antigen binding T cell receptor binding CD8 receptor binding identical protein binding protein homodimerization activity natural killer cell lectin-like receptor binding TAP binding TAP1 binding TAP2 binding receptor agonist activity chaperone binding TAP complex binding 14-3-3 protein binding
          Process(es)
          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class Ib antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I via ER pathway, TAP-dependent antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I via ER pathway, TAP-independent immune response signal transduction negative regulation of neuron projection development antigen processing and presentation antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class I defense response to bacterium inner ear development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Datenschutzerklärung
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0