iodoTMTsixplex™ Isobaric Mass Tagging Kit
iodoTMTsixplex™ Isobaric Mass Tagging Kit
iodoTMTsixplex™ Isobaric Mass Tagging Kit
iodoTMTsixplex™ Isobaric Mass Tagging Kit
Thermo Scientific™

iodoTMTsixplex™ Isobaric Mass Tagging Kit

Utilice los reactivos de etiquetado isobáricos Iodoacetyl Tandem Mass Tag™ (iodoTMT™) para etiquetar hasta seis péptidos que contengan sulfhidrilo para la cuantificación simultánea de proteínas mediante espectrometría de masas en tándem.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
9010330 reacciones
Número de catálogo 90103
Precio (MXN)
-
Cantidad:
30 reacciones
Pedido a granel o personalizado

Thermo Scientific™ iodoTMTsixplex Isobaric Mass Tag Labeling Kit contains iodoTMT™ reagents and associated materials for the irreversible labeling of sulfhydryl groups. Iodoacetyl Tandem Mass Tag™ Reagents enable selective labeling of cysteine-containing peptides for multiplexed sample quantitation using LC-MS/MS analysis.

The iodoTMT Reagents are sets of isobaric (mass and structure) isomers that are iodoacetyl-activated for covalent, irreversible labeling of sulfhydryl (—SH) groups. Similar to iodoacetamide, iodoTMT Reagents react specifically with reduced cysteines (Cys) in peptides and proteins and enable quantitation of the relative abundance of cysteine modifications, such as S-nitrosylation and the oxidation of disulfide bonds.

El kit de etiquetado de etiqueta de masas isobáricas iodoTMTsixplex Thermo Scientific contiene reactivos iodoTMT™ y materiales asociados para el etiquetado irreversible de los grupos sulfhidrilos.

Los reactivos de etiquetas iodoTMTsixplex Thermo Scientific permiten la identificación simultánea y la cuantificación multiplexada de proteínas en diferentes muestras mediante espectrometría de masas en tándem. Los reactivos iodoTMT™ son conjuntos de isómeros isobáricos (masa y estructura) que se activan con yodoacetil para el etiquetado covalente e irreversible de los grupos sulfhidrilos (—SH). Al igual que la iodoacetamida, los reactivos iodoTMT reaccionan específicamente con cisteinas reducidas (Cys) en péptidos y proteínas. Los reactivos de iodoTMT pueden diferenciarse por espectrometría de masas (MS), permitiendo la cuantificación de la abundancia relativa de modificaciones de cisteína, como la S-nitrosilación, oxidación y enlaces disulfuro, en células cultivadas o tratadas con diferentes condiciones

Características de los reactivos de etiquetas iodoTMTsixplex:

• Específico: solo reacciona con grupos sulfhidrilo (residuos de cisteína reducidos y no modificados)
• Irreversible: las proteínas y péptidos rotulados irreversibles no son susceptibles a los agentes de reducción
• Flexible: opciones para la cuantificación isotópica dúplex (MS) o isobarica de seis complejos (MS/MS)
• Versátil: se puede utilizar para estudiar modificaciones de cisteína (por ejemplo, puentes de di-sulfuro, S-nitrosilación)

Los productos de IodoTMT sustituyen a nuestros reactivos de CysTMT™, que utilizaban un grupo reactivo de ditiopiridina para etiquetar de forma reversible los sulfhidrilos de cisteína. Para obtener información sobre los juegos de reactivos personalizados, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas de grandes volúmenes y personalizadas.

Estos productos están sujetos a una licencia de uso limitado de etiquetas.

Más datos del producto
• Etiquetado específico, enriquecimiento y cuantificación de péptidos S-nitrosilados utilizando reactivos de iodoTMT

Productos relacionado
conjunto de reactivos de etiqueta de iodoTMTsixplex™, 1 x 0,2 mg
Reactivo de etiqueta de iodoTMTzero™, 5 x 0,2 mg
Resina de anticuerpos inmovilizada anti-TMT™
Tampón de elución TMT™

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
DescripciónKit de marcado isobárico de masas iodoTMTsixplex™
Tipo de producto finalproteína
Para utilizar con (equipo)Espectrómetro de masas
Etiqueta o tinteEtiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT)
Cantidad30 reacciones
Paso del flujo de trabajoEtiquetado de proteínas
Método de detecciónEspectrometría de masas
Línea de productosiodoTMTsixplex
Material de partidaLisado celular
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
• Reactivo de etiquetado iodoTMT6-126, 5 x 0,2 mg
• Reactivo de etiquetado iodoTMT6-127, 5 x 0,2 mg
• Reactivo de etiquetado iodoTMT6-128, 5 x 0,2 mg
• Reactivo de etiquetado iodoTMT6-129, 5 x 0,2 mg
• Reactivo de etiquetado iodoTMT6-130, 5 x 0,2 mg
• Reactivo de etiquetado iodoTMT6-131, 5 x 0,2 mg
• Tampón HES, 15 ml
• Solución TCEP Bond-Breaker, 0,5 ml
• DTT, formato No-Weight, 8 x 7,7mg
• Tripstina, 5 x 20 µg
• Solución de almacenamiento de tripsina, 250 µl
• Albúmina (bovina), 2,5 mg

Tras su recepción, almacenar todos los productos a –20 °C

Preguntas frecuentes

What is the difference between IodoTMT tags and Iodoacetamido-LC-Phosphonic Acid?

Both IodoTMT tags and Iodoacetamido-LC-Phosphonic Acid react with sulfhydryl groups. Iodo TMT tags allow the quantitation of proteins with cysteine amino acids and the oxidative state of sulfhydryl groups, while Iodoacetamido-LC-Phosphonic Acid allow the detection and enrichment of those specific proteins. This is a great tool for mass spectrometry (MS) analysis, and High-Select Fe-NTA Magnetic Phosphopeptide Enrichment Kit (Cat. No. A52283), can be used for the enrichment step.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Mass Spectrometry Support Center.