E-Gel™ Double Comb Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain
Invitrogen™

E-Gel™ Double Comb Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain

Invitrogen E-Gel Doppelkamm-Agarose-Gele mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und weniger gefährliche Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert. JedeWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMengeTrennbereichGelanteil (%)
A448845 x 10 Gele50 bp bis 2 kb2 %
A4234710 Gele100 bp bis 5 kb1 %
A448852 x 10 Gele100 bp bis 5 kb1 %
A448865 x 10 Gele100 bp bis 5 kb1 %
A4234810 Gele50 bp bis 2 kb2 %
A423902 x 10 Gele50 bp bis 2 kb2 %
Katalognummer A44884
Preis (EUR)
808,00
Each
Menge:
5 x 10 Gele
Trennbereich:
50 bp bis 2 kb
Gelanteil (%):
2 %
Preis (EUR)
808,00
Each
Invitrogen E-Gel Doppelkamm-Agarose-Gele mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und weniger gefährliche Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert. Jede E-Gel Doppelkamm-Gelkassette enthält alle Komponenten und Färbemittel, die für eine effiziente Geltrennung und -analyse erforderlich sind – einfach die Proben laden und den Lauf starten. E-Gel Doppelkamm-Gele eignen sich ideal für die Analyse von PCR-Produkten, Restriktionsverdauen, Plasmid-Präparaten oder Genotypisierungsproben.

Zu den Merkmalen der E-Gel Doppelkamm-Agarose-Gele gehören:
• Schnelle Einrichtung – einsatzbereit, wenn Sie es sind, und ohne erforderliche Gelvorbereitung oder zusätzliche Puffer
• Die ungefährlichere Wahl – enthält SYBR Safe DNA-Färbemittel, eine weniger gefährliche Alternative zu Ethidiumbromid
• Hohe Leistungsfähigkeit – Detektion von 3 ng Proben-DNA bei einer Trennzeit von nur 13 – 15 Minuten
• In-Prozess-Kontrolle – Anzeige der DNA-Probenmigration in Echtzeit
• Einfacher Probenzugang – Design einer zu öffnenden Kassette für einfachen Zugang zum Gel für einfache DNA-Probenexzision oder -transfer auf Membranen
• Bessere Probenintegrität – nutzt Blaulicht-Anregungswellenlängen zur Minimierung von DNA-Schäden, anders als UV-Licht

Ungefährlichere Option
Wählen Sie SYBR Safe DNA-Gelfärbemittel, um die Exposition gegenüber gefährlichen und mutagenen Optionen wie Ethidiumbromid und UV-Licht zu minimieren. Vorgegossene E-Gel Doppelkamm-Gele mit SYBR Safe Färbemittel, in Kombination mit Blaulicht-Transillumination, bieten eine bessere Probenintegrität und eine weniger gefährliche Arbeitsumgebung.

Schnelle und bequeme Analyse
E-Gel Agarose-Gele ermöglichen eine schnelle und leistungsstarke Analyse mit einer Detektionsempfindlichkeit von 3 ng Proben-DNA pro Bande und einer 2 – 3 mal kürzeren Trennzeit als herkömmliche selbst zu gießende Gele. Jedes E-Gel Doppelkamm-Gel enthält Agarose, Elektroden, SYBR Safe DNA-Färbemittel und ein pufferloses Ionenaustauschsystem, gepackt in einer trockenen Einwegkassette. Die E-Gel-Technologie erfordert keine Gel- oder Puffervorbereitung oder Gel-Färbeschritte. Laden Sie einfach Ihre Proben und beginnen Sie.

Live-Überwachung der DNA-Migration
E-Gel Doppelkamm-Gele enthalten SYBR Safe DNA-Gel-Färbemittel mit einer Anregungswellenlänge im Blaulichtspektrum. Bei Verwendung mit dem E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät mit integriertem Blaulicht-Transilluminator ermöglichen die Gele eine weniger gefährliche Echtzeitüberwachung der DNA-Migration, ohne Gefahr für die Augen oder Risiko einer Beschädigung der Probe, wie dies bei der UV-Visualisierung der Fall ist.

Einfacher Zugang zum Gel
Die E-Gel Doppelkamm-Kassetten sind für bequemes Öffnen mit einem Gelmesser entwickelt (Kat.- Nr. El9010). So ist das innere Gel leicht zugänglich, was die Exzision spezifischer Banden oder die Übertragung auf eine Membran für Southern Blot-Analysen ermöglicht.

Nukleinsäure-Marker
Erfahren Sie mehr über unsere E-Gel DNA-Leitern ›

Lauf- und Bildgebungsgeräte
E-Gel Doppelkamm-Gele erfordern das E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem für den Lauf und die Anzeige von Gelen. Das System besteht aus einem Elektrophoresegerät und einer Kamera für die schnelle und bequeme Trennung und Analyse von E-Gel Agarose-Gelen.
Erfahren Sie mehr über das E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem ›

In einer Vielzahl von Gelformaten erhältlich
E-Gel Agarose-Gele sind mit verschiedenen Gelanteilen, Färbemitteln und Well-Formaten erhältlich. Die 22-Well E-Gel Doppelkamm-Gele mit SYBR Safe Färbemittel sind mit Gelanteilen von 1 % und 2 % erhältlich. Auswahlhilfe für E-Gel Agarose-Gel

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Compatible LaddersE-Gel™ 1 Kb Plus Express Leiter
Menge5 x 10 Gele
WellformatDoppelkamm
Gelanteil (%)2 %
GeltypE-Gel
Marker oder FarbstoffSYBR Safe
ProdukttypAgarose-Gel
Trennbereich50 bp bis 2 kb
Wells22-Well
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
• Jede Packung enthält 10 Gele.

Unbedingt bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren.
Kalte Stellen in der Nähe von Tiefkühlgeräten oder andere unkontrollierte Umgebungen vermeiden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

How can I view DNA on my E-Gel agarose gel with SYBR Safe DNA stain?

SYBR Safe-stained gels can be visualized with a standard UV transilluminator, a laser-based scanner equipped with an excitation source in the UV range or between 470 and 530 nm, or a blue-light transilluminator.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center.

My E-Gel agarose gel has speckles when viewed in the imager. What should I do?

Here are some suggestions:

- Try cleaning the cassettes with alcohol and Kimwipes wipers.
- Try cleaning the camera lens.
- Try to adjust the exposure time and brightness options of the documentation system you are using.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center.

My sample is leaking from the wells when running my E-Gel agarose gels. What happened?

Please ensure that you have not overloaded the well and that the wells were not damaged during comb removal.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center.

I accidentally stored my E-Gel agarose gels at 4 degrees C instead of room temperature. Can I still use them?

While we recommend storage at room temperature, these gels will still be usable. Bring the gels to room temperature prior to the run for optimal conditions.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within ourNucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting Support Center.

What loading buffer should I use for my E-Gel agarose gels?

Loading buffer is optional. Samples can be loaded directly into the wells if no buffer is used, or you can dilute them with deionized water or TE buffer. If you want to use a loading buffer, please see the recipes below:

E-Gel agarose gels (including EX)
10 mM Tris-HCl, pH 7.5
1 mM EDTA
0.005% bromophenol blue
0.005% xylene cyanol FF
E-Gel CloneWell II and E-Gel SizeSelect II agarose gels
10 mM Tris-HCl, pH 7.5
1 mM EDTA

Alternatively, you can use 10X BlueJuice Gel Loading Buffer or TrackIt Loading Buffer. Dilute this buffer 50- to 200-fold to obtain optimal results with E-Gel agarose gels.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center.