Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Novos produtos
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • CCR7 Antibodies

          Invitrogen

          CD197 (CCR7) Monoclonal Antibody (3D12), NovaFluor™ Red 700, eBioscience™

          View all (64) CCR7 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD197 (CCR7) Monoclonal Antibody (3D12), NovaFluor™ Red 700, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD197 (CCR7) Antibody (H085T02R03-A) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were unstained (left) or stained with CD197 (CCR7) Monoclonal Antibody, NovaFluor Red 700 (right). All cells were co-stained with CD45RA Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0458-42). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          H085T02R03-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.6 µg)/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3D12

          Conjugate

          NovaFluor™ Red 700 NovaFluor™ Red 700 NovaFluor™ Red 700
          • Unconjugated
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • FITC
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 700
          • PE 
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          637/701 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.6 µg/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3250176

          Product Specific Information

          Description
          The 3D12 monoclonal antibody reacts with human CCR7, also known as EBI-1 and CD197. Expression of CCR7 on the cell surface can be down regulated upon ligand binding.

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          This 3D12 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.56µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Excitation: 637 nm; Emission: 701 nm; Laser: 633-640 nm (Red) Laser

          Target Information

          CCR7 is a member of the G-protein-coupled chemokine receptor family with seven membrane-spanning domains and functions as a receptor for 6Ckine/SLC (secondary lymphoid-tissue chemokine), CCL19 and CCL21. CCR7 has been shown to be internalized via clathrin-coated pits and the majority recycled back to the plasma membrane. CCR7 is expressed on T cells and can be used to distinguish populations of naive from central and effector memory T cells. CCR7 has been shown to play a role in migration of memory T cells to inflamed tissue. Expression of CCR7 is also found on DC's. During DC maturation CCR7 expression increases and is thought to be involved in a variety of functions: chemotaxis to the lymph node, cellular architecture, rate of endocytosis, survival and maturation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Bukitt's lymphoma receptor 2; CC chemokine receptor 7; chemokine (C-C motif) receptor 7; EBV-induced G protein-coupled receptor 1; Epstein-Barr virus induced gene 1; Epstein-Barr virus-induced G-protein coupled receptor 1; G-protein coupled receptor; CCR7; lymphocyte-specific G protein-coupled peptide receptor; MIP-3 beta receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BLR2; CC-CKR-7; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; EBI1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P32248

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1236

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity chemokine receptor activity protein binding C-C chemokine receptor activity chemokine (C-C motif) ligand 19 binding chemokine (C-C motif) ligand 21 binding C-C motif chemokine 19 receptor activity C-C motif chemokine 21 receptor activity
          Process(es)
          establishment of T cell polarity positive regulation of cell-matrix adhesion dendritic cell chemotaxis myeloid dendritic cell chemotaxis positive regulation of dendritic cell antigen processing and presentation positive regulation of hypersensitivity positive regulation of humoral immune response chemotaxis inflammatory response immune response G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration calcium-mediated signaling positive regulation of actin filament polymerization positive regulation of pseudopodium assembly ruffle organization regulation of Cdc42 protein signal transduction response to lipopolysaccharide regulation of interferon-gamma production regulation of interleukin-1 beta production negative regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of Rac protein signal transduction CCL19-activated CCR7 signaling pathway CCL21-activated CCR7 signaling pathway positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative thymic T cell selection positive regulation of cell adhesion positive regulation of JNK cascade positive regulation of receptor-mediated endocytosis positive regulation of T cell receptor signaling pathway release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of filopodium assembly positive regulation of protein kinase B signaling cell chemotaxis positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to cytokine stimulus cellular response to prostaglandin E stimulus response to nitric oxide positive regulation of neutrophil chemotaxis lymphocyte migration into lymph node mature conventional dendritic cell differentiation positive regulation of phospholipase C/protein kinase C signal transduction positive regulation of cell motility positive regulation of dendritic cell chemotaxis positive regulation of immunological synapse formation positive regulation of T cell costimulation regulation of dendritic cell dendrite assembly negative regulation of dendritic cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidade
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0