The SKU IVGN0716 will be discontinued by December 31st 2026 or until the stock lasts. Alternative SKU FD0804 is available.
Anza™ 71 HinfI
Invitrogen™

Anza™ 71 HinfI

5' G ↓A N T C 3' 3' C T N A ↑G 5' Invitrogen™ Anza™ 71 HinfI es unaMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
IVGN07164000 unidades
Número de catálogo IVGN0716
Precio (USD)
-
Cantidad:
4000 unidades
5'  G ↓A  N  T  C   3' 
3'  C  T  N  A ↑G   5' 

Invitrogen™ Anza™ 71 HinfI es una enzima de restricción que corta el ADN en este sitio de reconocimiento: G^ANTC, digiriendo completamente el ADN en 15 minutos a 37 °C.

Para mayor comodidad, se utiliza un solo tampón y protocolo con todas las enzimas de restricción Anza™. El tampón Anza único permite utilizar varias enzimas de restricción simultáneamente en una reacción. Esto ayuda a eliminar la necesidad de digestiones secuenciales y la limpieza del ADN necesaria al cambiar los tampones. Además, el tampón Anza y las enzimas de restricción se han diseñado para ofrecer flexibilidad en los tiempos de digestión. Se pueden realizar digestiones de hasta 16 horas sin actividad estrella.

• Cómodo: todas las enzimas Anza son 100 % funcionales en el único tampón Anza
• Rápido: Digestión completa en 15 minutos
• Flexible:Digestión durante la noche sin actividad estrella
• Simple: un único protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
• Sistema completo: incorpora enzimas de modificación de ADN Anza para una experiencia de clonación completa

Las enzimas de modificación de ADN Anza incluyen la Mezcla maestra de ligasa de ADN T4, el kit de fosfatasa alcalina Anza, el kit de polinucleótido cinasa T4 (PNK T4) Anza, el kit de extremos romos de ADN Anzay el kit de reparación final de ADN Anza. Utilice estas enzimas para un flujo de trabajo de clonación completo.

El tampón rojo Anza, que contiene un gradiente de densidad y tintes de seguimiento, se suministra para mayor comodidad. Las reacciones de digestión son tan eficaces en el tampón rojo Anza como con el tampón Anza. El uso del tampón rojo Anza ayuda a reducir los pasos de pipeteo al preparar múltiples reacciones de digestión y un paso posterior incluye electroforesis en gel de agarosa. Para aplicaciones que requieren análisis de productos por excitación de fluorescencia, se recomienda el tampón incoloro Anza sin colorantes de seguimiento.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tampón compatibleTampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X
Tipo de productoSistema de clonación de enzimas de restricción
Cantidad4000 unidades
Condiciones de envíoAprobado para su envío en hielo húmedo o seco
EnzimaHinf I
Sensibilidad a la metilaciónEs sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Temperatura óptima de reacción37 °C
Línea de productosAnza
Categoría de investigaciónClonación tradicional
Sensible a la inactivación del calorSí
RE de tipo IISNo
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
200 μL Anza 71 HinfI
500 μL Anza Buffer (10X)
500 μL Anza Red Buffer (10X)

Store at -20°C.

Preguntas frecuentes

Do Anza restriction enzymes contain BSA?

All Anza restriction enzymes contain BSA.

Are Anza enzymes stable during shipment if they freeze and thaw?

Enzymes may freeze during shipment on dry ice. This does not affect them as they have been tested and shown to be 100% active after three freeze-thaw cycles. For 24-48 hour delivery, enzymes may be shipped on ice pack as their performance is not affected by short exposure times at 4 degrees C.

Is it possible to perform a double digestion using an Anza restriction enzyme and a FastDigest restriction enzyme or Thermo Scientific restriction enzyme that is not available in the Anza collection?

For optimal results, we highly recommend exclusively using Anza restriction enzymes in double digestion as they all have 100% buffer compatibility. If a certain enzyme is not available in Anza format, but is available in FastDigest format or as a Thermo Scientific conventional restriction enzyme, it may be possible to perform a double digestion. For specific protocol recommendations, please contact our technical support with detailed information of the desired enzymes and DNA template.

Why does the Anza restriction enzyme come with a clear buffer and a red buffer?

When the next step following digestion is agarose gel electrophoresis, the Anza Red buffer can be used directly. The Anza Red buffer contains the necessary loading dye and density gradient for directly loading on to the agarose gel. The red dye does not interfere with digestion and helps reduce additional pipetting.

Use the clear Anza Buffer for applications that require analysis by fluorescence excitation, as the dyes in the Anza Red Buffer may interfere with some fluorescence measurements.

Why is there a number in the name of the Anza restriction enzymes?

Anza restriction enzymes contain a number preceding the name. This number provides the option to organize the enzymes in freezers numerically or alphabetically. More common enzymes tend to have a lower number.