Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • SSEA3 Antibodies

          Invitrogen

          SSEA3 Monoclonal Antibody (MC-631), DyLight™ 488

          2 References
          View all (10) SSEA3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SSEA3 Monoclonal Antibody (MC-631), DyLight™ 488

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          SSEA3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SSEA3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SSEA3 Antibody (MA1-020-D488) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of SSEA-3 (green) showing membrane staining of NCCIT cells (right panel) compared to negative HeLa cell control (left panel). The cells were fixed with formalin for 15 minutes, washed, and then blocked with 3% BSA-PBS for 30 minutes at room temperature. Cells were probed with a DyLight 488-conjugated SSEA-3 monoclonal antibody (Product # MA1-020-D488) in 3% BSA-PBS at a dilution of 1:20 and incubated for 1 hour at 37C in the dark. F-Actin (left panel, red) was stained with DyLight 554 Phalloidin (Product # 21834)... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SSEA3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SSEA3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SSEA3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MA1-020-D488

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:100
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:50-1:500
          View 2 publications 2 publications

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Sheep

          Host/Isotype

          Rat / IgM

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MC-631

          Immunogen

          Fischer rat immunized with 4-8 cell stage mouse embryos

          Conjugate

          DyLight™ 488 DyLight™ 488 DyLight™ 488
          • Unconjugated
          • DyLight 650
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          492/519 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography - MBP

          Storage buffer

          PBS with proprietary stabilizer

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2536683

          Product Specific Information

          MA1-020-D488 has been successfully used in ICC/IF and flow cytometry applications on human samples.

          MA1-020-D488 can be used for immunofluoresence analysis of SSEA3 in human iPSCs.

          Target Information

          SSEA-3 (stage-specific embryonic antigen 3) is a cell surface antigen, expressed along with SSEA-4, TRA-1-60 and TRA-1-81 in embryonic stem cells, embryonal carcinoma cells, and induced pluripotent stem cells (iPS). In human cells, these surface markers are down-regulated during the differentiation process, while SSEA1 is absent in undifferentiated human stem cells and upregulated on the cell surface after retinoic acid mediated differentiation. Conversely, in mouse stem cells, SSEA-1 expression decreases with differentiation while SSEA-3 and SSEA-4 expression increase.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: SSEA-3; stage-specific embryonic antigen 3

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline