| 6074.0360 también denominado 6074.036 | Especificaciones completas | Each | Detector de longitud de onda variable UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Celda de flujo semimicro | Acero inoxidable | Contáctenos › |
Para utilizar con (equipo) | Detector de longitud de onda variable UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Material | Acero inoxidable | Presión máxima | 120 bar | Línea de productos | UltiMate | Tipo | Celda de flujo semimicro | Volumen (métrico) | 2,5 µl | Diámetro exterior (métrico) | 7 mm | Unit Size | Each |
|
| 6074.0320 | Especificaciones completas | Each | Detector de longitud de onda variable Dionex UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Celda de flujo semipreparativo | PEEK | Contáctenos › |
Para utilizar con (aplicación) | LC micro | Para utilizar con (equipo) | Detector de longitud de onda variable Dionex UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Material | PEEK | Presión máxima | 100 bar | Línea de productos | UltiMate | Tipo | Celda de flujo semipreparativo | Volumen (métrico) | 0,7 µl | Diámetro exterior (métrico) | 0,4 mm | Unit Size | Each |
|
| 6074.0200 | Especificaciones completas | Each | Detector de longitud de onda variable UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Celda de flujo analítico | PEEK | Contáctenos › |
Para utilizar con (equipo) | Detector de longitud de onda variable UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Material | PEEK | Línea de productos | UltiMate | Tipo | Celda de flujo analítico | Volumen (métrico) | 11 µl | Diámetro exterior (métrico) | 10 mm | Unit Size | Each |
|
| 6074.0250 | Especificaciones completas | Each | Detector de longitud de onda variable UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Celda de flujo analítico | Acero inoxidable | Contáctenos › |
Para utilizar con (equipo) | Detector de longitud de onda variable UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Material | Acero inoxidable | Línea de productos | UltiMate | Tipo | Celda de flujo analítico | Volumen (métrico) | 11 µl | Diámetro exterior (métrico) | 10 mm | Unit Size | Each |
|
| 6074.0270 | Especificaciones completas | Each | Detector de longitud de onda variable UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Nanocelda de flujo | Sílice fundida | Contáctenos › |
Para utilizar con (aplicación) | Nano LC | Para utilizar con (equipo) | Detector de longitud de onda variable UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Material | Sílice fundida | Presión máxima | 200 bar | Línea de productos | UltiMate | Tipo | Nanocelda de flujo | Volumen (métrico) | 3 nl | Diámetro exterior (métrico) | 10 mm | Unit Size | Each |
|
| 6074.0280 también denominado 6074.028 | Especificaciones completas | Each | Detector de longitud de onda variable UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Celda de flujo capilar | Sílice fundida | Contáctenos › |
Para utilizar con (aplicación) | LC capilar | Para utilizar con (equipo) | Detector de longitud de onda variable UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Material | Sílice fundida | Presión máxima | 200 bar | Línea de productos | UltiMate | Tipo | Celda de flujo capilar | Volumen (métrico) | 45 nl | Diámetro exterior (métrico) | 10 mm | Unit Size | Each |
|
| 6074.0285 | Especificaciones completas | Each | Detector de longitud de onda variable Dionex UltiMate 3000 | Monitor UV de dispersión ultrabaja | Sílice fundida | Contáctenos › |
Para utilizar con (aplicación) | LC micro | Para utilizar con (equipo) | Detector de longitud de onda variable Dionex UltiMate 3000 | Material | Sílice fundida | Línea de productos | UltiMate | Tipo | Monitor UV de dispersión ultrabaja | Volumen (métrico) | 45 nl | Unit Size | Each |
|
| 6074.0290 | Especificaciones completas | Each | Detector de longitud de onda variable Dionex UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Microcelda de flujo | Sílice fundida | Contáctenos › |
Para utilizar con (aplicación) | LC micro | Para utilizar con (equipo) | Detector de longitud de onda variable Dionex UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Material | Sílice fundida | Presión máxima | 200 bar | Línea de productos | UltiMate | Tipo | Microcelda de flujo | Volumen (métrico) | 180 nl | Diámetro exterior (métrico) | 10 mm | Unit Size | Each |
|
| 6074.0300 | Especificaciones completas | Each | Detector de longitud de onda variable UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Celda de flujo semimicro | PEEK | Contáctenos › |
Para utilizar con (equipo) | Detector de longitud de onda variable UltiMate 3000, VWD-3x00(RS) | Material | PEEK | Presión máxima | 50 bar | Línea de productos | UltiMate | Tipo | Celda de flujo semimicro | Volumen (métrico) | 2,5 µl | Diámetro exterior (métrico) | 7 mm | Unit Size | Each |
|