Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 002163
          Assay Name: hsa-miR-146a*
          miRBase Accession Number: MI0000477
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.5: 160485352 - 160485450 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: CCUCUGAAAUUCAGUUCUUCAG
          Species: Human
          Product Type: TaqMan™ MicroRNA Assay
          Assay ID 002163
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4427975
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000103, mir-146

          Mature miRNA Sequence:

          CCUCUGAAAUUCAGUUCUUCAG

          Mature miRNA Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-146a-3p MIMAT0004608

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-146a
          Stem-loop Accession # MI0000477
          Stem-loop Sequence
          CCGAUGUGUAUCCUCAGCUUUGAGAACUGAAUUCCAUGGGUUGUGUCAGUGUCAGACCUCUGAAAUUCAGUUCUUCAGCUGGGAUAUCUCUGUCAUCGU
          Chromosome Location Chr. 5 - 160485352 - 160485450 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004608
          miRBase ID: hsa-miR-146a-3p
          Mature miRNA Sequence: CCUCUGAAAUUCAGUUCUUCAG
          Chromosome Location: Chr. 5 - 160485352 - 160485450 [+] on Build GRCh38


          Back To Top

          More Information


          Associated Megaplex™ RT Primer Pool:

          Megaplex™ RT Primers, Human Pool B v3.0


          Associated TaqMan® Array MicroRNA Card:

          TaqMan® Human MicroRNA B Cards v3.0


          TaqMan® OpenArray® MicroRNA Panel:

          TaqMan® OpenArray® Human MicroRNA Panel




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303259_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM13059
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM13059
          mirVana® miRNA inhibitor : MH13059
          mirVana® miRNA mimic : MC13059
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478714_mir
          MIRNA : TaqMan® OpenArray Rodent MicroRNA Panel
          miRNA Card : TaqMan® Human MicroRNA B Cards v2.0
          miRNA Card : TaqMan® Human MicroRNA B Cards v3.0
          miRNA Pool : Megaplex™ RT Primers, Human Pool B v3.0
          FGMIR : QS TaqMan OpenArray Rod miRNA Plate
          FGMIR : TaqManTM Human MicroRNA Array B v3
          MIRNA : TaqMan® Array Human MicroRNA A+B Cards Set v3.0
          MIRNA : TaqMan® Array Human MicroRNA B Cards v3.0


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-146a* (v17)

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline