Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn03464787_pri
Assay Name:
rno-mir-34a
Stem-loop ID:
rno-mir-34a
Mapped to miRBase Version:
v22.1
Chromosome Location:
Chr.5: 167092491 - 167092592 [+] on Build Rnor_6.0
Stem-loop Location:
Chr.5: 167092491 - 167092592 [+] on Build Rnor_6.0
Mature miRNA ID:
rno-miR-34a-3p
rno-miR-34a-5p
Species:
Rat
Product Type:
TaqMan
™
Pri-miRNA Assay
Assay ID
Rn03464787_pri
Size
S: 360 rxns; 20X
M: 750 rxns; 20X
L: 2900 rxns; 60X
Availability
Made To Order
Catalog #
4427012
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Amplicon Length:
74
Chromosome Location:
Chr. 5 - 167092341 - 167092341 [-] on 167092341 Build Rnor_6.0
Species:
Rat
miRBase Details:
Species
miRBase ID
miRBase Accession Number
Rat
rno-miR-34a-3p
MIMAT0017106
Rat
rno-miR-34a-5p
MIMAT0000815
Stem-loop Details
Rat
Stem-loop ID
rno-mir-34a
Stem-loop Accession #
MI0000877
Stem-loop Sequence
CCGGCUGUGAGUAAUUCUUUGGCAGUGUCUUAGCUGGUUGUUGUGAGUAUUAGCUAAGGAAGCAAUCAGCAAGUAUACUGCCCUAGAAGUGCUGCACGUUGU
Chromosome Location
Chr. 5 - 167092491 - 167092592 [+] on Build Rnor_6.0
Mature MicroRNA
miRBase Accession #: MIMAT0017106
miRBase ID: rno-miR-34a-3p
Mature miRNA Sequence: AAUCAGCAAGUAUACUGCCCUA
Chromosome Location: Chr. 5 - 167092491 - 167092592 [+] on Build Rnor_6.0
miRBase Accession #: MIMAT0000815
miRBase ID: rno-miR-34a-5p
Mature miRNA Sequence: UGGCAGUGUCUUAGCUGGUUGU
Chromosome Location: Chr. 5 - 167092491 - 167092592 [+] on Build Rnor_6.0
Gene Family ID
MIPF0000039,
mir-34
Distance to Amplicon
117 bases
Back To Top
More Information
Related Products
Ambion
®
Anti-miR
™
miRNA Inhibitor :
AM19468
Ambion
®
Pre-miR
™
miRNA Precursor :
PM19468
TaqMan
™
MicroRNA Assay :
462557_mat
mir
Vana
®
miRNA inhibitor :
MH19468
mir
Vana
®
miRNA mimic :
MC19468
TaqMan
™
Advanced miRNA Assay :
rno481369_mir
Ambion
®
Anti-miR
™
miRNA Inhibitor :
AM11030
Ambion
®
Pre-miR
™
miRNA Precursor :
PM11030
TaqMan
™
MicroRNA Assay :
000426
mir
Vana
®
miRNA inhibitor :
MH11030
mir
Vana
®
miRNA mimic :
MC11030
TaqMan
™
Advanced miRNA Assay :
mmu481304_mir
TaqMan
™
Advanced miRNA Assay :
rno481304_mir
TaqMan
™
Advanced miRNA Assay :
478048_mir
Back To Top
Related Products
High Capacity RNA-to-cDNA Kit
SuperScript
®
IV VILO
™
Master Mix
TaqMan
®
Universal PCR Master Mix
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline