Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • RAB11A Antibodies

          Invitrogen

          RAB11A Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          49 Published Figures
          152 References
          View all (12) RAB11A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite RAB11A Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (12)
          • Published Figures (49)
          • Advanced Verification (1)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 62

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          RAB11A Antibody (71-5300) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Ras-related protein Rab-11A was performed using 70% confluent log phase Hep G2 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with RAB11A Polyclonal Antibody (Product # 71-5300) at 1:100 in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488 (... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RAB11A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RAB11A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry, Dot Blot (ICC/IF, DB)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB11A Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          RAB11A Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen) (WB, IHC (F))
          RAB11A Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          RAB11A Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          RAB11A Antibody in Immunohistochemistry, Dot Blot (IHC, DB)
          RAB11A Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          RAB11A Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          RAB11A Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          RAB11A Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          RAB11A Antibody in Western Blot (WB)
          RAB11A Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          RAB11A Antibody
          RAB11A Polyclonal Antibody

          Product Details

          71-5300

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          View 44 publications 44 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 16 publications 16 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:100
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-5 µg
          View 82 publications 82 publications

          ELISA (ELISA)

          0.1-1 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          5 µg
          View 3 publications 3 publications

          Dot blot (DB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunomicroscopy (IM)

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Human, Mouse, Non-human primate, Rabbit, Rat

          Published species

          Bacteria, Dog, Fruit fly, Hamster, Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide derived from the C-terminal hypervariable region of the human Rab11a sequence. This peptide shares 10 of 17 residues with the related Rab11b protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533987

          Product Specific Information

          This polyclonal antibody reacts specifically with the human Rab11A protein. Cross-reactivity with other Rab family members has not been detected.



          Positive control: Human HEK-293 cells

          Target Information

          Rab11A is a member of the YPT-1 subfamily of Ras-related GTP-binding proteins. Rab11A mRNA has been detected in a variety of tissues including brain, testis, spleen, heart, and gastrointestinal mucosa. In the gastric fundus the Rab11A protein is expressed in parietal cell tubulovesicles membranes. Expression of the Rab11A protein appears to occur in discrete epithelial cell populations where it localizes to apical vesicular populations. Recent studies have shown Rab11A is essential for resecretion of alpha-synuclein out of neuronal cells via endosome recycling and is required for exocytosis of discoidal/fusiform vesicles of bladder umbrella cells. Rab11A is also implicated in biogenesis of Birbeck granules and endosomal activation of the PI3K/AKT signaling pathway via G beta gamma trafficking.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 24KG; GTPase; RAB 11A, member oncogene family; Rab-11; rab11; rab11 GTP-binding protein; RAB11A; Ras-related protein Rab-11A; tubulovesicle-associated protein; unnamed protein product; YL8

          View more View less

          Gene Aliases: RAB11; RAB11A; YL8

          View more View less

          UniProt ID: (Dog) P62490, (Rabbit) P62493, (Human) P62491, (Rat) P62494, (Mouse) P62492

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Dog) 403957, (Rabbit) 100009072, (Human) 8766, (Rat) 81830, (Mouse) 53869

          View more View less

          Function(s)
          GTPase activity GTP binding microtubule binding protein domain specific binding myosin V binding nucleotide binding obsolete small monomeric GTPase activity protein binding hydrolase activity syntaxin binding dynein light intermediate chain binding GDP binding
          Process(es)
          intracellular protein transport exocytosis mitotic metaphase plate congression metabolic process positive regulation of epithelial cell migration regulation of multivesicular body size positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle vesicle-mediated transport astral microtubule organization neuron projection development melanosome transport Rab protein signal transduction multivesicular body assembly positive regulation of axon extension regulation of long-term neuronal synaptic plasticity regulation of protein transport establishment of vesicle localization regulation of vesicle-mediated transport establishment of protein localization to organelle protein localization to plasma membrane establishment of protein localization to membrane mitotic spindle assembly exosomal secretion regulation of cytokinesis amyloid-beta clearance by transcytosis cytokinesis transport cell cycle small GTPase mediated signal transduction protein transport mitotic cytokinesis vesicle docking involved in exocytosis microtubule-based movement protein localization to cell surface Golgi to plasma membrane protein transport positive regulation of cilium assembly plasma membrane to endosome transport early endosome to recycling endosome transport protein localization to cilium protein transmembrane transport vesicle-mediated transport to the plasma membrane neurotransmitter receptor transport, endosome to postsynaptic membrane vesicle-mediated transport in synapse synaptic vesicle endosomal processing regulation of cilium assembly regulation of early endosome to recycling endosome transport positive regulation of protein localization to plasma membrane positive regulation of mitotic cytokinetic process regulation of protein localization to centrosome protein localization to cleavage furrow regulation of endocytic recycling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline