Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01383503_cn
          See other MAP4K2 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          MAP4K2
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.11:64797517 on build GRCh38
          Cytoband
          11q13.1
          Assay ID Hs01383503_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          5871

          Gene Name:

          mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 2

          Gene Aliases:

          BL44, GCK, RAB8IP

          Location:

          Chr.11:64786914-64803254 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Overlaps Intron 16 - Intron 17
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          MAP4K2 NM_001307990.1 NP_001294919.1
          NM_004579.4 NP_004570.2
          XM_011545203.2 XP_011543505.1
          XM_011545204.2 XP_011543506.1
          XM_017018093.1 XP_016873582.1
          XM_017018094.1 XP_016873583.1
          XM_017018095.1 XP_016873584.1
          XM_017018096.1 XP_016873585.1
          AK298383.1
          BC047865.1 AAH47865.1
          U07349.1 AAA20968.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv528506 Chr.11:64577976 - 64933558 on Build GRCh38 Loss PPP2R5B MAP4K2 CDC42BPG SF1 EHD1 MIR192 SLC22A12 NRXN2 RASGRP2 MEN1 PYGM MIR194-2HG MIR6750 ATG2A MIR6749 MIR194-2
          nsv469962 Chr.11:64759608 - 64854101 on Build GRCh38 Loss MEN1 MAP4K2 PYGM CDC42BPG SF1 EHD1
          dgv72n21 Chr.11:64778919 - 64817515 on Build GRCh38 Loss MEN1 MAP4K2 SF1
          dgv1968n54 Chr.11:64793728 - 64808033 on Build GRCh38 Loss MEN1 MAP4K2
          dgv1965n54 Chr.11:64566642 - 64806117 on Build GRCh38 Loss NRXN2 RASGRP2 MEN1 MAP4K2 PYGM SF1 SLC22A11 SLC22A12
          dgv1967n54 Chr.11:64709578 - 64817487 on Build GRCh38 Loss NRXN2 RASGRP2 MEN1 MAP4K2 PYGM SF1
          nsv951013 Chr.11:64777329 - 64847128 on Build GRCh38 Deletion MEN1 MAP4K2 CDC42BPG SF1
          nsv832189 Chr.11:64719711 - 64852727 on Build GRCh38 Loss NRXN2 RASGRP2 MEN1 MAP4K2 PYGM CDC42BPG SF1 EHD1

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPKKK activity
          protein phosphorylation
          vesicle targeting
          immune response
          JNK cascade
          activation of JUN kinase activity
          intracellular signal transduction
          innate immune response
          positive regulation of JNK cascade
          protein serine/threonine kinase activity
          receptor signaling protein serine/threonine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          MAP kinase kinase kinase kinase activity
          mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline