Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03958102_cn
          See other BAHCC1 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          BAHCC1
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.17:81456297 on build GRCh38
          Cytoband
          17q25.3
          Assay ID Hs03958102_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          57597

          Gene Name:

          BAH domain and coiled-coil containing 1

          Gene Aliases:

          BAHD2

          Location:

          Chr.17:81395431-81466332 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Overlaps Intron 16 - Exon 17
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          BAHCC1 NM_001291324.1 NP_001278253.1
          XM_011525063.2 XP_011523365.1
          XM_017024898.1 XP_016880387.1
          XM_017024899.1 XP_016880388.1
          AB040880.1 BAA95971.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv828128 Chr.17:80659041 - 81736487 on Build GRCh38 Loss C17orf89 ARL16 HGS LOC100130370 CHMP6 FAAP100 CCDC137 OXLD1 TSPAN10 AATK-AS1 MIR4740 CEP131 LOC101928855 SLC25A10 MIR6786 MRPL12 LINC00482 BAIAP2-AS1 SLC38A10 LOC100129503 LOC105371921 FSCN2 TEPSIN BAIAP2 LOC105371925 MIR657 RPTOR MIR3065 LOC107985021 MIR1250 LOC400627 TMEM105 PDE6G AATK NPLOC4 MIR338 MIR3186 BAHCC1 ACTG1 LOC107985022
          nsv576177 Chr.17:81450374 - 81483574 on Build GRCh38 Gain MIR3186 BAHCC1
          nsv428351 Chr.17:81152631 - 83064073 on Build GRCh38 Gain GPS1 C17orf89 ARL16 B3GNTL1 HGS LOC105371944 PYCR1 LOC100130370 LOC101929511 TBCD UTS2R OXLD1 ASPSCR1 MIR4740 GCGR ALYREF SLC25A10 MIR6786 MRPL12 DCXR SLC38A10 RAC3 RAB40B OGFOD3 LRRC45 SIRT7 LOC105371925 C17orf62 LOC101929552 P4HB PCYT2 NOTUM DUS1L BAHCC1 ACTG1 MCRIP1 MYADML2 STRA13 FOXK2 HEXDC CD7 NARF FAAP100 CCDC137 TEX19 TSPAN10 FN3KRP PPP1R27 AATK-AS1 SNORD134 CEP131 MIR4525 LINC00482 ZNF750 ANAPC11 FN3K LOC105376791 MAFG-AS1 FSCN2 TEPSIN WDR45B SECTM1 LOC105376790 TMEM105 PDE6G AATK RFNG MAFG SLC16A3 NPLOC4 NPB ARHGDIA CSNK1D MIR6787 FASN MIR3186 CCDC57
          nsv576175 Chr.17:81349843 - 81509075 on Build GRCh38 Loss MIR4740 LOC100130370 MIR3186 BAHCC1
          nsv576176 Chr.17:81406747 - 81526679 on Build GRCh38 Loss FSCN2 MIR3186 BAHCC1 ACTG1
          dgv3293n100 Chr.17:81415451 - 81462332 on Build GRCh38 Gain+Loss MIR3186 BAHCC1
          nsv1057744 Chr.17:81402199 - 81462332 on Build GRCh38 Gain MIR3186 BAHCC1
          nsv952389 Chr.17:81137501 - 81593774 on Build GRCh38 Deletion C17orf89 FSCN2 TEPSIN LOC105371925 LOC100130370 FAAP100 TMEM105 AATK AATK-AS1 NPLOC4 MIR4740 CEP131 LINC00482 SLC38A10 MIR3186 BAHCC1 ACTG1
          nsv1056174 Chr.17:81416245 - 81457288 on Build GRCh38 Gain MIR3186 BAHCC1

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chromatin silencing
          heterochromatin assembly
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          chromatin binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline