Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04018434_cn
          See other SBNO2 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          SBNO2
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.19:1151042 on build GRCh38
          Cytoband
          19p13.3
          Assay ID Hs04018434_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          22904

          Gene Name:

          strawberry notch homolog 2

          Gene Aliases:

          KIAA0963, SNO, STNO

          Location:

          Chr.19:1107634-1174283 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 2
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          SBNO2 NM_014963.2 NP_055778.2
          XM_011527804.2 XP_011526106.1
          AB023180.1
          AK292407.1
          AK300981.1
          BC127011.1
          DC400108.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv1058677 Chr.19:1054061 - 1283189 on Build GRCh38 Loss STK11 ARHGAP45 ABCA7 CBARP CIRBP-AS1 LOC102725180 ATP5D C19orf24 EFNA2 MIDN CIRBP SBNO2 GPX4 POLR2E
          nsv1056200 Chr.19:1107036 - 1193347 on Build GRCh38 Gain LOC102725180 SBNO2
          dgv136n111 Chr.19:1038223 - 1329640 on Build GRCh38 Deletion STK11 ARHGAP45 ABCA7 CBARP CIRBP-AS1 LOC102725180 ATP5D C19orf24 EFNA2 CNN2 MIDN CIRBP SBNO2 GPX4 POLR2E
          nsv578241 Chr.19:1137402 - 1170446 on Build GRCh38 Gain LOC102725180 SBNO2
          nsv470102 Chr.19:1046521 - 1152656 on Build GRCh38 Loss ARHGAP45 ABCA7 SBNO2 GPX4 POLR2E
          nsv2386 Chr.19:1132297 - 1167730 on Build GRCh38 Insertion SBNO2
          dgv6185n54 Chr.19:1127877 - 1152657 on Build GRCh38 Gain SBNO2
          nsv470103 Chr.19:1086044 - 1325151 on Build GRCh38 Gain STK11 ARHGAP45 CBARP CIRBP-AS1 LOC102725180 ATP5D C19orf24 EFNA2 MIDN CIRBP SBNO2 GPX4 POLR2E
          nsv953939 Chr.19:1104902 - 1174301 on Build GRCh38 Deletion LOC102725180 SBNO2 GPX4
          nsv9662 Chr.19:893394 - 1317740 on Build GRCh38 Gain RNU6-9 RNU6-2 STK11 ARID3A ARHGAP45 ABCA7 WDR18 TMEM259 CBARP LOC105372235 CIRBP-AS1 LOC102725180 ATP5D C19orf24 EFNA2 CNN2 MIDN R3HDM4 CIRBP KISS1R GRIN3B SBNO2 GPX4 POLR2E
          nsv1160555 Chr.19:887275 - 1346084 on Build GRCh38 Deletion ARID3A ARHGAP45 ABCA7 TMEM259 CBARP LOC102725180 ATP5D EFNA2 CNN2 MIDN CIRBP GRIN3B GPX4 POLR2E RNU6-9 RNU6-2 STK11 WDR18 LOC105372235 CIRBP-AS1 MED16 C19orf24 R3HDM4 KISS1R SBNO2
          dgv6195n54 Chr.19:1137713 - 1152657 on Build GRCh38 Loss SBNO2
          nsv526080 Chr.19:1132638 - 1152657 on Build GRCh38 Loss SBNO2
          dgv6187n54 Chr.19:1136224 - 1154384 on Build GRCh38 Gain SBNO2
          esv2758743 Chr.19:951641 - 1544934 on Build GRCh38 Gain+Loss ARID3A ARHGAP45 ABCA7 PCSK4 TMEM259 CBARP LOC102725180 ATP5D RPS15 EFNA2 CNN2 MIDN C19orf25 CIRBP GRIN3B GPX4 POLR2E APC2 RNU6-2 STK11 MUM1 PLK5 WDR18 LOC105372235 NDUFS7 CIRBP-AS1 C19orf24 ADAMTSL5 DAZAP1 SBNO2 REEP6 GAMT
          dgv135n111 Chr.19:1014378 - 1156398 on Build GRCh38 Deletion RNU6-2 CNN2 ARHGAP45 ABCA7 SBNO2 TMEM259 GPX4 POLR2E

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          macrophage activation involved in immune response
          transcription, DNA-templated
          bone mineralization
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          regulation of inflammatory response
          bone trabecula morphogenesis
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to interleukin-11
          cellular response to interleukin-6
          osteoclast fusion
          cellular response to leukemia inhibitory factor

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline