Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs04305945_cn
          See other MAPK9 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          MAPK9
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.5:180260073 on build GRCh38
          Cytoband
          5q35.3
          Assay ID Hs04305945_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          5601

          Gene Name:

          mitogen-activated protein kinase 9

          Gene Aliases:

          JNK-55, JNK2, JNK2A, JNK2ALPHA, JNK2B, JNK2BETA, PRKM9, SAPK, SAPK1a, p54a, p54aSAPK

          Location:

          Chr.5:180233594-180292071 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Within Intron 7
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          MAPK9 NM_001135044.1 NP_001128516.1
          NM_001308244.1 NP_001295173.1
          NM_002752.4 NP_002743.3
          NM_139068.2 NP_620707.1
          NM_139069.2 NP_620708.1
          NM_139070.2 NP_620709.1
          XM_005265940.4 XP_005265997.1
          XM_006714891.2 XP_006714954.1
          XM_017009638.1 XP_016865127.1
          XM_017009639.1 XP_016865128.1
          XM_017009640.1 XP_016865129.1
          XM_017009641.1 XP_016865130.1
          XM_017009642.1 XP_016865131.1
          XM_017009643.1 XP_016865132.1
          AB451302.1
          AB451355.1
          AB451433.1
          AK289638.1
          BC032539.1 AAH32539.1
          CR536580.1 CAG38817.1
          EU927388.1
          HM036706.1
          HM036707.1
          HM036708.1
          HM036709.1
          L31951.1 AAA56831.1
          U09759.1 AAA74740.1
          U34821.1 AAC50606.1
          U35002.1 AAC50608.1
          U35003.1 AAC50609.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv1033706 Chr.5:179975769 - 180379356 on Build GRCh38 Gain GFPT2 RASGEF1C MIR340 MAPK9 RNF130
          esv2759398 Chr.5:180107477 - 180302944 on Build GRCh38 Gain GFPT2 RASGEF1C MAPK9

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Intronic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          release of cytochrome c from mitochondria
          positive regulation of protein phosphorylation
          protein phosphorylation
          protein targeting to mitochondrion
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          response to stress
          JNK cascade
          JUN phosphorylation
          central nervous system development
          response to mechanical stimulus
          response to toxic substance
          positive regulation of gene expression
          positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation
          positive regulation of cell morphogenesis involved in differentiation
          response to amine
          neuron projection development
          positive regulation of prostaglandin biosynthetic process
          regulation of protein ubiquitination
          positive regulation of prostaglandin secretion
          positive regulation of chemokine production
          cellular response to UV
          Fc-epsilon receptor signaling pathway
          response to drug
          regulation of circadian rhythm
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of JNK cascade
          response to cadmium ion
          rhythmic process
          regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to interleukin-1
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to growth factor stimulus
          positive regulation of podosome assembly
          positive regulation of apoptotic signaling pathway
          JUN kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          transcription factor binding
          cysteine-type endopeptidase activator activity involved in apoptotic process
          mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline