Search
Search
| Gene Symbol: Lgals3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_031832.1 | NP_114020.1 | 4 - 5 | 507 | 95 | |
| GenBank mRNA | BC089054.1 | - | 4 - 5 | 495 | 7312891 | 95 |
| FQ210101.1 | - | 4 - 5 | 517 | 95 | ||
| FQ214799.1 | - | 4 - 5 | 789 | 95 | ||
| FQ218337.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ219929.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ219987.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ220174.1 | - | 4 - 5 | 506 | 95 | ||
| FQ220215.1 | - | 4 - 5 | 509 | 95 | ||
| FQ220224.1 | - | 4 - 5 | 501 | 95 | ||
| FQ220313.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ220316.1 | - | 5 - 6 | 737 | 95 | ||
| FQ220348.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ220361.1 | - | 4 - 5 | 666 | 95 | ||
| FQ220369.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ220439.1 | - | 4 - 5 | 506 | 95 | ||
| FQ220450.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ220487.1 | - | 5 - 6 | 707 | 95 | ||
| FQ220541.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ220563.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ220590.1 | - | 4 - 5 | 509 | 95 | ||
| FQ220652.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ220701.1 | - | 4 - 5 | 506 | 95 | ||
| FQ220837.1 | - | 4 - 5 | 506 | 95 | ||
| FQ220917.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ220938.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ220946.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ220952.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ221377.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ223467.1 | - | 4 - 5 | 509 | 95 | ||
| FQ223525.1 | - | 5 - 6 | 299 | 95 | ||
| FQ223531.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ229211.1 | - | 4 - 5 | 95 | |||
| FQ229249.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ229259.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ229266.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ229277.1 | - | 4 - 5 | 504 | 95 | ||
| FQ229326.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ229348.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ229362.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ229490.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ229511.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ229560.1 | - | 4 - 5 | 509 | 95 | ||
| FQ229562.1 | - | 4 - 5 | 509 | 95 | ||
| FQ229564.1 | - | 4 - 5 | 509 | 95 | ||
| FQ229577.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ229661.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ229821.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ229967.1 | - | 4 - 5 | 509 | 95 | ||
| FQ229990.1 | - | 4 - 5 | 509 | 95 | ||
| FQ229991.1 | - | 4 - 5 | 509 | 95 | ||
| FQ229995.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ230027.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ230050.1 | - | 4 - 5 | 510 | 95 | ||
| FQ230072.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| FQ230121.1 | - | 4 - 5 | 514 | 95 | ||
| FQ230149.1 | - | 4 - 5 | 509 | 95 | ||
| J02962.1 | - | 4 - 5 | 507 | 95 | ||
| KF639951.1 | - | 3 - 4 | 467 | 95 | ||
| KF639952.1 | - | 3 - 4 | 467 | 95 | ||
| KF639953.1 | - | 3 - 4 | 467 | 95 | ||
| KF639954.1 | - | 3 - 4 | 467 | 95 | ||
| KF639955.1 | - | 4 - 5 | 446 | 95 | ||
| KF639956.1 | - | 4 - 5 | 446 | 95 | ||
| KF639957.1 | - | 4 - 5 | 446 | 95 | ||
| KF639958.1 | - | 4 - 5 | 446 | 95 | ||
| M13697.1 | - | 1 - 2 | 95 | 95 | ||
Set Membership: |
|