Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 002178
          Assay Name: hsa-miR-935
          miRBase Accession Number: MI0005757
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.19: 53982307 - 53982397 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: CCAGUUACCGCUUCCGCUACCGC
          Species: Human, Rat, Bovine, Pan troglodytes, Pig
          Product Type: TaqMan™ MicroRNA Assay
          Assay ID 002178
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4427975
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000606, mir-935

          Mature miRNA Sequence:

          CCAGUUACCGCUUCCGCUACCGC

          Mature miRNA Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-935 MIMAT0004978
          Rat rno-miR-935 MIMAT0012845
          Bovine bta-miR-935 MIMAT0009385
          Pan troglodytes ptr-miR-935 MIMAT0008342
          Pig ssc-miR-935 MIMAT0013947

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-935
          Stem-loop Accession # MI0005757
          Stem-loop Sequence
          GGCGGGGGCGCGGGCGGCAGUGGCGGGAGCGGCCCCUCGGCCAUCCUCCGUCUGCCCAGUUACCGCUUCCGCUACCGCCGCCGCUCCCGCU
          Chromosome Location Chr. 19 - 53982307 - 53982397 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004978
          miRBase ID: hsa-miR-935
          Mature miRNA Sequence: CCAGUUACCGCUUCCGCUACCGC
          Chromosome Location: Chr. 19 - 53982307 - 53982397 [+] on Build GRCh38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-935
          Stem-loop Accession # MI0012607
          Stem-loop Sequence
          GGCGGCGGCGCGGGCGGCAGUGGCGGGAGCGGCCCCUCGGCCAUCCUCCGUCUGCCCAGUUACCGCUUCCGCUACCGCCGCCGCUCCCGCU
          Chromosome Location Chr. 1 - 64330549 - 64330639 [-] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0012845
          miRBase ID: rno-miR-935
          Mature miRNA Sequence: CCAGUUACCGCUUCCGCUACCGC
          Chromosome Location: Chr. 1 - 64330549 - 64330639 [-] on Build Rnor_6.0

          Bovine

          Stem-loop ID bta-mir-935
          Stem-loop Accession # MI0009908
          Stem-loop Sequence
          GGCGGGGGCGCGGGCGGCAGUGGCGGGAGCGGCCCCUCGGCCAUCCUCCGUCUGCCCAGUUACCGCUUCCGCUACCGCCGCCGCUCCCGCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0009385
          miRBase ID: bta-miR-935
          Mature miRNA Sequence: CCAGUUACCGCUUCCGCUACCGC
          Chromosome Location: NA

          Pan troglodytes

          Stem-loop ID ptr-mir-935
          Stem-loop Accession # MI0008882
          Stem-loop Sequence
          GCGGGGGCGCGGGCGGCAGUGGCGGGAGCGGCCCCUCGGCCAUCCUCCGUCUGCCCAGUUACCGCUUCCGCUACCGCCGCCGCUCCCGCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0008342
          miRBase ID: ptr-miR-935
          Mature miRNA Sequence: CCAGUUACCGCUUCCGCUACCGC
          Chromosome Location: NA

          Pig

          Stem-loop ID ssc-mir-935
          Stem-loop Accession # MI0013156
          Stem-loop Sequence
          GGCGCAGGCGGCAGUGGCGGGAGCGGCCCCUCGGCCAUCCUCCGUCUGCCCAGUUACCGCUUCCGCUACCGCCGCCGCUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0013947
          miRBase ID: ssc-miR-935
          Mature miRNA Sequence: CCAGUUACCGCUUCCGCUACCGC
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information


          Associated Megaplex™ RT Primer Pools:

          Megaplex™ RT Primers, Human Pool B v3.0
          Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool B v3.0


          Associated TaqMan® Array MicroRNA Cards:

          TaqMan® Human MicroRNA B Cards v3.0
          TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v3.0


          TaqMan® OpenArray® MicroRNA Panels:

          TaqMan® OpenArray® Human MicroRNA Panel
          TaqMan® OpenArray® Rodent MicroRNA Panel




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn04229323_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03295745_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM13067
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM13067
          mirVana® miRNA inhibitor : MH13067
          mirVana® miRNA mimic : MC13067
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno479210_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 479210_mir
          MIRNA : TaqMan® Array Rodent MicroRNA B Cards v3.0
          MIRNA : TaqMan® Array Human MicroRNA A+B Cards Set v3.0
          FGMIR : QS TaqMan OpenArray Rod miRNA Plate
          miRNA Pool : Megaplex™ RT Primers, Human Pool B v3.0
          MIRNA : TaqMan® OpenArray Human MicroRNA Panel
          miRNA Card : TaqMan® Human MicroRNA B Cards v3.0
          FGMIR : TaqManTM Array Rodent MicroRNA B Card v3
          MIRNA : TaqMan® Array Rodent MicroRNA A+B Cards Set v3.0
          miRNA Pool : Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool B v3.0
          MIRNA : TaqMan® Array Human MicroRNA B Cards v3.0
          FGMIR : QS TaqMan OpenArray Hu miRNA Plate
          FGMIR : TaqManTM Human MicroRNA Array B v3
          MIRNA : TaqMan® OpenArray Rodent MicroRNA Panel
          miRNA Card : TaqMan® Human MicroRNA B Cards v2.0
          miRNA Card : TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v3.0

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline