Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 002276
          Assay Name: hsa-miR-222
          miRBase Accession Number: MI0000299
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.X: 45747015 - 45747124 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: AGCUACAUCUGGCUACUGGGU
          Species: Human, Rat, Bovine, Dog, Horse, Ornithorhynchus anatinus, Pongo pygmaeus, Rhesus monkey, Sarcophilus harrisii, Tupaia chinensis
          Product Type: TaqMan™ MicroRNA Assay
          Assay ID 002276
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4427975
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000051, mir-221

          Mature miRNA Sequence:

          AGCUACAUCUGGCUACUGGGU

          Mature miRNA Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-222-3p MIMAT0000279
          Rat rno-miR-222-3p MIMAT0000891
          Bovine bta-miR-222 MIMAT0003530
          Dog cfa-miR-222 MIMAT0009851
          Horse eca-miR-222 MIMAT0013204
          Ornithorhynchus anatinus oan-miR-222a-3p MIMAT0007133
          View More Rows
          Pongo pygmaeus ppy-miR-222 MIMAT0015808
          Rhesus monkey mml-miR-222-3p MIMAT0006250
          Sarcophilus harrisii sha-miR-222 MIMAT0022796
          Tupaia chinensis tch-miR-222-3p MIMAT0036600

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-222
          Stem-loop Accession # MI0000299
          Stem-loop Sequence
          GCUGCUGGAAGGUGUAGGUACCCUCAAUGGCUCAGUAGCCAGUGUAGAUCCUGUCUUUCGUAAUCAGCAGCUACAUCUGGCUACUGGGUCUCUGAUGGCAUCUUCUAGCU
          Chromosome Location Chr. X - 45747015 - 45747124 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000279
          miRBase ID: hsa-miR-222-3p
          Mature miRNA Sequence: AGCUACAUCUGGCUACUGGGU
          Chromosome Location: Chr. X - 45747015 - 45747124 [-] on Build GRCh38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-222
          Stem-loop Accession # MI0000962
          Stem-loop Sequence
          AAGGAUUAGGGUGCCCUCAGUGGCUCAGUAGCCAGUGUAGAUCCUGUCUUUGGUAAUCAGCAGCUACAUCUGGCUACUGGGUCUCUGAUGGCAUCAUCUAGCU
          Chromosome Location Chr. X - 3683919 - 3684021 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000891
          miRBase ID: rno-miR-222-3p
          Mature miRNA Sequence: AGCUACAUCUGGCUACUGGGU
          Chromosome Location: Chr. X - 3683919 - 3684021 [+] on Build Rnor_6.0

          Bovine

          Stem-loop ID bta-mir-222
          Stem-loop Accession # MI0004744
          Stem-loop Sequence
          GCUGCUGGAAUGUGUAGGUACCCUCAAUGGCUCAGUAGCCAGUGUAGAUCCUGUCUUUUGUAAUCAGUAGCUACAUCUGGCUACUGGGUCUCUGAUGGCAUCUUCUACCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0003530
          miRBase ID: bta-miR-222
          Mature miRNA Sequence: AGCUACAUCUGGCUACUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Dog

          Stem-loop ID cfa-mir-222
          Stem-loop Accession # MI0010346
          Stem-loop Sequence
          CCCUCAAUGGCUCAGUAGCCAGUGUAGAUCCUGUCUUUUGUAAUCAGUAGCUACAUCUGGCUACUGGGUCUCUGAUGGCAUCUUCUAGCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0009851
          miRBase ID: cfa-miR-222
          Mature miRNA Sequence: AGCUACAUCUGGCUACUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Horse

          Stem-loop ID eca-mir-222
          Stem-loop Accession # MI0012952
          Stem-loop Sequence
          GCUGCUGGAAAGUGUAGGUACCCUCAAUGGCUCAGUAGCCAGUGUAGAUCCUGUCUUUUGUAAUCAGCAGCUACAUCUGGCUACUGGGUCUCUGAUGGCAUCUUCUAGCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0013204
          miRBase ID: eca-miR-222
          Mature miRNA Sequence: AGCUACAUCUGGCUACUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Ornithorhynchus anatinus

          Stem-loop ID oan-mir-222a
          Stem-loop Accession # MI0006865
          Stem-loop Sequence
          AGAGAGCCUGUAGUUGCCCCUCAAUCGCUCAGUAGUCAGUGUAGAUCCUGUAUUCUAAUCAGCAGCUACAUCUGGCUACUGGGUCUCUGAGGGUACCUUCUAGCUUCUCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0007133
          miRBase ID: oan-miR-222a-3p
          Mature miRNA Sequence: AGCUACAUCUGGCUACUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Pongo pygmaeus

          Stem-loop ID ppy-mir-222
          Stem-loop Accession # MI0014873
          Stem-loop Sequence
          GCUGCUGGAAGGUGUAGGUACCCUCAAUGGCUCAGUAGCCAGUGUAGAUCCUGUCUUUCGUAAUCAGCAGCUACAUCUGGCUACUGGGUCUCUGAUGGCAUCUUCUAGCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0015808
          miRBase ID: ppy-miR-222
          Mature miRNA Sequence: AGCUACAUCUGGCUACUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-222
          Stem-loop Accession # MI0007680
          Stem-loop Sequence
          GCUGCUGGAAGGUAUAGGUACCCUCAAUGGCUCAGUAGCCAGUGUAGAUCCUGUCUUUCGUAAUCAGCAGCUACAUCUGGCUACUGGGUCUCUGAUGGCAUCUUCUAGCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0006250
          miRBase ID: mml-miR-222-3p
          Mature miRNA Sequence: AGCUACAUCUGGCUACUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Sarcophilus harrisii

          Stem-loop ID sha-mir-222
          Stem-loop Accession # MI0019623
          Stem-loop Sequence
          CCUUCCACAGAAUAUCUCCAUGAAAAGAUAUGGUGCCUUCUGCCUGUUUUGUCCCUCAUUCGCUCAGUAGUCAGUGUAGAUCCUGUCCCUUUCAAUCAGCAGCUACAUCUGGCUACUGGGUCUCUGAUGGCAUCUUAGAGCUUCUCUCCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0022796
          miRBase ID: sha-miR-222
          Mature miRNA Sequence: AGCUACAUCUGGCUACUGGGU
          Chromosome Location: NA

          Tupaia chinensis

          Stem-loop ID tch-mir-222
          Stem-loop Accession # MI0031267
          Stem-loop Sequence
          CUCAGUAGCCAGUGUAGAUCCUGUCUUUUGUAAUCAGCAGCUACAUCUGGCUACUGGGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036600
          miRBase ID: tch-miR-222-3p
          Mature miRNA Sequence: AGCUACAUCUGGCUACUGGGU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information


          Associated Megaplex™ RT Primer Pools:

          Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool A
          Megaplex™ RT Primers, Human Pool A




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303011_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465472_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM11376
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM11376
          mirVana® miRNA inhibitor : MH11376
          mirVana® miRNA mimic : MC11376
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 477982_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481305_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481660_mir
          FGMIR : QS TaqMan OpenArray Hu miRNA Plate
          MIRNA : TaqMan® Array Rodent MicroRNA A+B Cards Set v3.0
          MIRNA : TaqMan® Array Rodent MicroRNA A Card v2.0
          MIRNA : TaqMan® OpenArray Human MicroRNA Panel
          MIRNA : TaqMan® Array Human MicroRNA A Cards v2.0
          miRNA Pool : Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool A
          FGMIR : QS TaqMan OpenArray Rod miRNA Plate
          FGMIR : TaqManTM Human MicroRNA Array A
          miRNA Pool : Megaplex™ RT Primers, Human Pool A
          MIRNA : TaqMan® OpenArray Rodent MicroRNA Panel
          miRNA Card : TaqMan® Rodent MicroRNA A Cards v2.0
          FGMIR : TaqManTM Rodent MicroRNA Array A
          miRNA Card : TaqMan® Human MicroRNA A Cards v2.0
          MIRNA : TaqMan® Array Human MicroRNA A+B Cards Set v3.0


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-222 (v17)
          Mouse: mmu-miR-222-3p (v21)
          Mouse: mmu-miR-222 (v17)
          Rat: rno-miR-222 (v18)
          Macaca mulatta: mml-miR-222 (v19)
          Ochrobactrum anthropi: oan-miR-222a (v18)

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline