Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 002074
          Assay Name: rno-miR-125b*
          miRBase Accession Number: MI0000897
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.11: 16097346 - 16097433 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature miRNA Sequence: ACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Species: Rat, Chicken, Chrysemys picta, Columba livia, Dasypus novemcinctus, Guinea pig, Python bivittatus, Rabbit, Rhesus monkey, Taeniopygia guttata
          Product Type: TaqMan™ MicroRNA Assay
          Assay ID 002074
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4427975
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000033, mir-10

          Mature miRNA Sequence:

          ACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU

          Mature miRNA Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Rat rno-miR-125b-2-3p MIMAT0026467
          Chicken gga-miR-125b-3p MIMAT0026493
          Chrysemys picta cpi-miR-125b-2-3p MIMAT0037732
          Columba livia cli-miR-125-2-3p MIMAT0038498
          Dasypus novemcinctus dno-miR-125b-2-3p MIMAT0047616
          Guinea pig cpo-miR-125b-2-3p MIMAT0046969
          View More Rows
          Python bivittatus pbv-miR-125b-3p MIMAT0038917
          Rabbit ocu-miR-125b-2-3p MIMAT0048207
          Rhesus monkey mml-miR-125b-2-3p MIMAT0031073
          Taeniopygia guttata tgu-miR-125-1-3p MIMAT0014628

          Stem-loop Details



          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-125b-2
          Stem-loop Accession # MI0000897
          Stem-loop Sequence
          ACCAGACUUUUCCUAGUCCCUGAGACCCUAACUUGUGAGGUAUUUUAGUAACAUCACAAGUCAGGCUCUUGGGACCUAGGCGGAGAGG
          Chromosome Location Chr. 11 - 16097346 - 16097433 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026467
          miRBase ID: rno-miR-125b-2-3p
          Mature miRNA Sequence: ACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Chromosome Location: Chr. 11 - 16097346 - 16097433 [+] on Build Rnor_6.0

          Chicken

          Stem-loop ID gga-mir-125b-2
          Stem-loop Accession # MI0001175
          Stem-loop Sequence
          AUCAGACUUUUCCUAGUCCCUGAGACCCUAACUUGUGAGGUUUUGUAGCAACAAUCACAAGUCAGGCUCUUGGGACCUAGGCGGAGGGGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026493
          miRBase ID: gga-miR-125b-3p
          Mature miRNA Sequence: ACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Chromosome Location: NA

          Chrysemys picta

          Stem-loop ID cpi-mir-125b-2
          Stem-loop Accession # MI0029461
          Stem-loop Sequence
          CGGACUUUUCCUAGUCCCUGAGACCCUAACUUGUGAGGUUUUUUAGCAACAAUCACAAGUCAGGCUCUUGGGACCUAGGCGGAGGGGAACCA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0037732
          miRBase ID: cpi-miR-125b-2-3p
          Mature miRNA Sequence: ACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Chromosome Location: NA

          Columba livia

          Stem-loop ID cli-mir-125-2
          Stem-loop Accession # MI0029957
          Stem-loop Sequence
          GGACUUUUCCUAGUCCCUGAGACCCUAACUUGUGAGGUUUUUUAGCAACAAUCACAAGUCAGGCUCUUGGGACCUAGGCGGAGGGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0038498
          miRBase ID: cli-miR-125-2-3p
          Mature miRNA Sequence: ACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-125b-2
          Stem-loop Accession # MI0038967
          Stem-loop Sequence
          UCCCUGAGACCCUAACUUGUGAGGUAUUUUAGUAACAUCACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047616
          miRBase ID: dno-miR-125b-2-3p
          Mature miRNA Sequence: ACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-125b-2
          Stem-loop Accession # MI0038626
          Stem-loop Sequence
          UCCCUGAGACCCUAACUUGUGAGGUAUUUAGUAACAUCACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046969
          miRBase ID: cpo-miR-125b-2-3p
          Mature miRNA Sequence: ACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Chromosome Location: NA

          Python bivittatus

          Stem-loop ID pbv-mir-125b-2
          Stem-loop Accession # MI0030217
          Stem-loop Sequence
          GACUUUUCCUAGUCCCUGAGACCCUAACUUGUGAGGUUUUUUAGUAACAAUCACAAGUCAGGCUCUUGGGACCUAGGCGGAGGGGAACCA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0038917
          miRBase ID: pbv-miR-125b-3p
          Mature miRNA Sequence: ACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-125b-2
          Stem-loop Accession # MI0039279
          Stem-loop Sequence
          UCCCUGAGACCCUAACUUGUGAGGUAUUUUAGUAACAUCACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048207
          miRBase ID: ocu-miR-125b-2-3p
          Mature miRNA Sequence: ACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-125b-2
          Stem-loop Accession # MI0002579
          Stem-loop Sequence
          ACCAGACUUUUCCUAGUCCCUGAGACCCUAACUUGUGAGGUAUUUUAGUAACAUCACAAGUCAGGCUCUUGGGACCUAGGCGGAGGGGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0031073
          miRBase ID: mml-miR-125b-2-3p
          Mature miRNA Sequence: ACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Chromosome Location: NA

          Taeniopygia guttata

          Stem-loop ID tgu-mir-125-1
          Stem-loop Accession # MI0013695
          Stem-loop Sequence
          CUUUUCCUAGUCCCUGAGACCCUAACUUGUGAGGUUUUUUAGCAACAAUCACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0014628
          miRBase ID: tgu-miR-125-1-3p
          Mature miRNA Sequence: ACAAGUCAGGCUCUUGGGACCU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information


          Associated Megaplex™ RT Primer Pool:

          Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool B v3.0


          Associated TaqMan® Array MicroRNA Card:

          TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v3.0


          TaqMan® OpenArray® MicroRNA Panel:

          TaqMan® OpenArray® Rodent MicroRNA Panel




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465041_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM11157
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM11157
          mirVana® miRNA inhibitor : MH11157
          mirVana® miRNA mimic : MC11157
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno480879_mir
          FGMIR : TaqManTM Array Rodent MicroRNA B Card v3
          miRNA Pool : Megaplex™ RT Primers, Rodent Pool B v3.0
          FGMIR : QS TaqMan OpenArray Hu miRNA Plate
          miRNA Card : TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v2.0
          MIRNA : TaqMan® Array Rodent MicroRNA A+B Cards Set v3.0
          MIRNA : TaqMan® OpenArray Human MicroRNA Panel
          MIRNA : TaqMan® Array Rodent MicroRNA B Cards v3.0
          miRNA Card : TaqMan® Rodent MicroRNA B Cards v3.0


          miRBase Alias:

          Rat: rno-miR-125b* (v18)
          Trabulsiella guamensis ATCC 49490: tgu-miR-125-1* (v18)

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline