Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Hs03302720_pri
Assay Name:
hsa-mir-183
Stem-loop ID:
hsa-mir-183
Mapped to miRBase Version:
v22.1
Chromosome Location:
Chr.7: 129774905 - 129775014 [-] on Build GRCh38
Stem-loop Location:
Chr.7: 129774905 - 129775014 [-] on Build GRCh38
Mature miRNA ID:
hsa-miR-183-5p
hsa-miR-183-3p
Species:
Human
Product Type:
TaqMan
™
Pri-miRNA Assay
Assay ID
Hs03302720_pri
Size
S: 360 rxns; 20X
M: 750 rxns; 20X
L: 2900 rxns; 60X
Availability
Made To Order
Catalog #
4427012
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Amplicon Length:
87
Chromosome Location:
Chr. 7 - 129775195 - 129775195 [-] on 129775195 Build GRCh38
Species:
Human
miRBase Details:
Species
miRBase ID
miRBase Accession Number
Human
hsa-miR-183-5p
MIMAT0000261
Human
hsa-miR-183-3p
MIMAT0004560
Stem-loop Details
Human
Stem-loop ID
hsa-mir-183
Stem-loop Accession #
MI0000273
Stem-loop Sequence
CCGCAGAGUGUGACUCCUGUUCUGUGUAUGGCACUGGUAGAAUUCACUGUGAACAGUCUCAGUCAGUGAAUUACCGAAGGGCCAUAAACAGAGCAGAGACAGAUCCACGA
Chromosome Location
Chr. 7 - 129774905 - 129775014 [-] on Build GRCh38
Mature MicroRNA
miRBase Accession #: MIMAT0000261
miRBase ID: hsa-miR-183-5p
Mature miRNA Sequence: UAUGGCACUGGUAGAAUUCACU
Chromosome Location: Chr. 7 - 129774905 - 129775014 [-] on Build GRCh38
miRBase Accession #: MIMAT0004560
miRBase ID: hsa-miR-183-3p
Mature miRNA Sequence: GUGAAUUACCGAAGGGCCAUAA
Chromosome Location: Chr. 7 - 129774905 - 129775014 [-] on Build GRCh38
Gene Family ID
MIPF0000066,
mir-183
Distance to Amplicon
154 bases
Back To Top
More Information
Related Products
Ambion
®
Anti-miR
™
miRNA Inhibitor :
AM12830
Ambion
®
Pre-miR
™
miRNA Precursor :
PM12830
TaqMan
™
MicroRNA Assay :
002269
mir
Vana
®
miRNA inhibitor :
MH12830
mir
Vana
®
miRNA mimic :
MC12830
TaqMan
™
Advanced miRNA Assay :
477937_mir
TaqMan
™
Advanced miRNA Assay :
rno481330_mir
TaqMan
™
Advanced miRNA Assay :
mmu482690_mir
Ambion
®
Anti-miR
™
miRNA Inhibitor :
AM12303
Ambion
®
Pre-miR
™
miRNA Precursor :
PM12303
TaqMan
™
MicroRNA Assay :
002270
mir
Vana
®
miRNA inhibitor :
MH12303
mir
Vana
®
miRNA mimic :
MC12303
TaqMan
™
Advanced miRNA Assay :
477936_mir
TaqMan
™
Advanced miRNA Assay :
mmu481560_mir
Back To Top
Related Products
High Capacity RNA-to-cDNA Kit
SuperScript
®
IV VILO
™
Master Mix
TaqMan
®
Universal PCR Master Mix
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.46.0-Offline