Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs03303187_pri
          Assay Name:
          hsa-mir-153-2
          Stem-loop ID:
          hsa-mir-153-2
          Mapped to miRBase Version:
          v22.1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 157574336 - 157574422 [-] on Build GRCh38
          Stem-loop Location:
          Chr.7: 157574336 - 157574422 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA ID:
          hsa-miR-153-3p hsa-miR-153-5p
          Species:
          Human
          Product Type:
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay
          Assay ID Hs03303187_pri
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4427012
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Amplicon Length:

          82

          Chromosome Location:

          Chr. 7 - 157574041 - 157574041 [-] on 157574041 Build GRCh38

          Species:

          Human

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-153-3p MIMAT0000439
          Human hsa-miR-153-5p MIMAT0026480

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-153-2
          Stem-loop Accession # MI0000464
          Stem-loop Sequence
          AGCGGUGGCCAGUGUCAUUUUUGUGAUGUUGCAGCUAGUAAUAUGAGCCCAGUUGCAUAGUCACAAAAGUGAUCAUUGGAAACUGUG
          Chromosome Location Chr. 7 - 157574336 - 157574422 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000439
          miRBase ID: hsa-miR-153-3p
          Mature miRNA Sequence: UUGCAUAGUCACAAAAGUGAUC
          Chromosome Location: Chr. 7 - 157574336 - 157574422 [-] on Build GRCh38

          miRBase Accession #: MIMAT0026480
          miRBase ID: hsa-miR-153-5p
          Mature miRNA Sequence: UCAUUUUUGUGAUGUUGCAGCU
          Chromosome Location: Chr. 7 - 157574336 - 157574422 [-] on Build GRCh38

          Gene Family ID MIPF0000050, mir-153
          Distance to Amplicon 266 bases

          Back To Top

          More Information




          Related Products

          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM10122
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM10122
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 001191
          mirVana® miRNA inhibitor : MH10122
          mirVana® miRNA mimic : MC10122
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 477922_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu482688_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481327_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM26490
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM26490
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 466540_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH26490
          mirVana® miRNA mimic : MC26490
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478723_mir

          Back To Top

          Related Products

          • High Capacity RNA-to-cDNA Kit
          • SuperScript® IV VILO™ Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline