Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03465166_pri
          Assay Name:
          rno-mir-423
          Stem-loop ID:
          rno-mir-423
          Mapped to miRBase Version:
          v22.1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 63098366 - 63098444 [+] on Build Rnor_6.0
          Stem-loop Location:
          Chr.10: 63098366 - 63098444 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature miRNA ID:
          rno-miR-423-3p rno-miR-423-5p
          Species:
          Rat
          Product Type:
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay
          Assay ID Rn03465166_pri
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4427012
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Amplicon Length:

          59

          Chromosome Location:

          Chr. 10 - 63098217 - 63098217 [-] on 63098217 Build Rnor_6.0

          Species:

          Rat

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Rat rno-miR-423-3p MIMAT0005313
          Rat rno-miR-423-5p MIMAT0017305

          Stem-loop Details



          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-423
          Stem-loop Accession # MI0006145
          Stem-loop Sequence
          GAAGUUAGGCUGAGGGGCAGAGAGCGAGACUUUUCUAUUUUCCAAAAGCUCGGUCUGAGGCCCCUCAGUCUUGCUUCCU
          Chromosome Location Chr. 10 - 63098366 - 63098444 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0005313
          miRBase ID: rno-miR-423-3p
          Mature miRNA Sequence: AGCUCGGUCUGAGGCCCCUCAGU
          Chromosome Location: Chr. 10 - 63098366 - 63098444 [+] on Build Rnor_6.0

          miRBase Accession #: MIMAT0017305
          miRBase ID: rno-miR-423-5p
          Mature miRNA Sequence: UGAGGGGCAGAGAGCGAGACUUUU
          Chromosome Location: Chr. 10 - 63098366 - 63098444 [+] on Build Rnor_6.0

          Gene Family ID MIPF0000329, mir-423
          Distance to Amplicon 122 bases

          Back To Top

          More Information




          Related Products

          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM13123
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM13123
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002626
          mirVana® miRNA inhibitor : MH13123
          mirVana® miRNA mimic : MC13123
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478327_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno478327_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu478327_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM20109
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM20109
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 465126_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH20109
          mirVana® miRNA mimic : MC20109
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481159_mir

          Back To Top

          Related Products

          • High Capacity RNA-to-cDNA Kit
          • SuperScript® IV VILO™ Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline