Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
RORA
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.15 60490776-60491282 on build GRCh38
Gene:
RORA-AS1
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.15 60490776-60491282 on build GRCh38
Assay ID
Hs00147370_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
C4 zinc finger nuclear receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
angiogenesis
regulation of transcription, DNA-templated
transcription initiation from RNA polymerase II promoter
xenobiotic metabolic process
nitric oxide biosynthetic process
regulation of smoothened signaling pathway
positive regulation of vascular endothelial growth factor production
regulation of glucose metabolic process
regulation of steroid metabolic process
cerebellar Purkinje cell differentiation
cerebellar granule cell precursor proliferation
intracellular receptor signaling pathway
circadian regulation of gene expression
cellular response to sterol
muscle cell differentiation
positive regulation of circadian rhythm
regulation of macrophage activation
negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
steroid hormone mediated signaling pathway
negative regulation of fat cell differentiation
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
cGMP metabolic process
negative regulation of inflammatory response
regulation of transcription involved in cell fate commitment
triglyceride homeostasis
cellular response to interleukin-1
cellular response to tumor necrosis factor
cellular response to hypoxia
T-helper 17 cell differentiation
regulation of cholesterol homeostasis
RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
core promoter sequence-specific DNA binding
transcription corepressor binding
transcription coactivator binding
DNA binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
steroid hormone receptor activity
RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
protein binding
beta-catenin binding
transcription factor binding
oxysterol binding
zinc ion binding
sequence-specific DNA binding
transcription factor activity, direct ligand regulated sequence-specific DNA binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline