Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
PRKACA
Transcript:
NM_002730.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.19 14100684-14101090 on build GRCh38
Assay ID
Hs00181564_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
non-receptor serine/threonine protein kinase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
G2/M transition of mitotic cell cycle
mesoderm formation
neural tube closure
regulation of heart rate
stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway
renal water homeostasis
mRNA processing
protein phosphorylation
blood coagulation
positive regulation of cell proliferation
regulation of cardiac muscle contraction by regulation of the release of sequestered calcium ion
peptidyl-serine phosphorylation
peptidyl-threonine phosphorylation
activation of protein kinase A activity
calcium-mediated signaling using intracellular calcium source
lipoprotein metabolic process
regulation of protein binding
regulation of cellular respiration
regulation of osteoblast differentiation
protein autophosphorylation
positive regulation of protein export from nucleus
sperm capacitation
negative regulation of meiotic cell cycle
regulation of cytosolic calcium ion concentration
regulation of synaptic transmission, glutamatergic
regulation of cardiac muscle contraction
regulation of ryanodine-sensitive calcium-release channel activity
regulation of proteasomal protein catabolic process
regulation of protein processing
positive regulation of cell cycle arrest
cellular response to glucose stimulus
cellular response to parathyroid hormone stimulus
cellular response to glucagon stimulus
cellular response to epinephrine stimulus
cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction
negative regulation of smoothened signaling pathway involved in dorsal/ventral neural tube patterning
regulation of cardiac conduction
regulation of bicellular tight junction assembly
protein serine/threonine kinase activity
cAMP-dependent protein kinase activity
protein serine/threonine/tyrosine kinase activity
protein binding
ATP binding
protein kinase binding
ubiquitin protein ligase binding
protein complex binding
protein kinase A regulatory subunit binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline