Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          Gene:
          HES1
          Transcript:
          NM_005524.3
          Assay Name:
          Mutation genome location:
          chr.3 194137840-194138333 on build GRCh38
          Assay transcription exon location:
          Within Exon 4
          Assay ID Hs00245518_CE

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # A15629
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details


          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Between 400-700 bp

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          basic helix-loop-helix transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          liver development
          embryonic heart tube morphogenesis
          outflow tract morphogenesis
          regulation of secondary heart field cardioblast proliferation
          ventricular septum development
          transcription, DNA-templated
          protein complex assembly
          cell adhesion
          Notch signaling pathway
          smoothened signaling pathway
          STAT protein import into nucleus
          nervous system development
          positive regulation of cell proliferation
          cell migration
          telencephalon development
          midbrain-hindbrain boundary morphogenesis
          oculomotor nerve development
          trochlear nerve development
          hindbrain morphogenesis
          forebrain radial glial cell differentiation
          adenohypophysis development
          lung development
          positive regulation of BMP signaling pathway
          midbrain development
          pancreas development
          somatic stem cell population maintenance
          ascending aorta morphogenesis
          positive regulation of T cell proliferation
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          auditory receptor cell fate determination
          positive regulation of DNA binding
          regulation of fat cell differentiation
          negative regulation of auditory receptor cell differentiation
          positive regulation of Notch signaling pathway
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of mitotic cell cycle, embryonic
          lateral inhibition
          positive regulation of JAK-STAT cascade
          cell maturation
          thymus development
          cell morphogenesis involved in neuron differentiation
          positive regulation of astrocyte differentiation
          negative regulation of oligodendrocyte differentiation
          artery morphogenesis
          regulation of epithelial cell proliferation
          inner ear receptor stereocilium organization
          regulation of timing of neuron differentiation
          negative regulation of glial cell proliferation
          ventricular septum morphogenesis
          ureteric bud morphogenesis
          labyrinthine layer blood vessel development
          common bile duct development
          negative regulation of stomach neuroendocrine cell differentiation
          cardiac neural crest cell development involved in outflow tract morphogenesis
          pharyngeal arch artery morphogenesis
          glomerulus vasculature development
          comma-shaped body morphogenesis
          S-shaped body morphogenesis
          renal interstitial fibroblast development
          metanephric nephron tubule morphogenesis
          cochlea development
          establishment of epithelial cell polarity
          vascular smooth muscle cell development
          neuronal stem cell population maintenance
          positive regulation of protein targeting to mitochondrion
          negative regulation of pancreatic A cell differentiation
          negative regulation of stem cell differentiation
          negative regulation of pro-B cell differentiation
          negative regulation of forebrain neuron differentiation
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          transcription factor binding
          protein homodimerization activity
          histone deacetylase binding
          sequence-specific DNA binding
          chaperone binding
          N-box binding

          Back To Top

          Related Products

          • POP-6™ Polymer
          • POP-7™ Polymer
          • BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline