Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
SLIT2
Transcript:
NM_004787.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.4 20542304-20542816 on build GRCh38
Assay ID
Hs00248255_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
immunoglobulin superfamily cell adhesion molecule
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
ureteric bud development
negative regulation of protein phosphorylation
cell migration involved in sprouting angiogenesis
negative regulation of leukocyte chemotaxis
axon guidance
motor neuron axon guidance
negative regulation of lamellipodium assembly
negative regulation of endothelial cell migration
negative regulation of smooth muscle cell migration
spinal cord development
chemorepulsion involved in embryonic olfactory bulb interneuron precursor migration
chemorepulsion involved in postnatal olfactory bulb interneuron migration
corticospinal neuron axon guidance through spinal cord
negative regulation of cell growth
negative regulation of cell migration
negative regulation of actin filament polymerization
retinal ganglion cell axon guidance
response to nutrient levels
cellular response to hormone stimulus
negative regulation of GTPase activity
Roundabout signaling pathway
positive regulation of apoptotic process
negative regulation of vascular permeability
branching morphogenesis of an epithelial tube
axon extension involved in axon guidance
negative regulation of inflammatory response
positive regulation of axonogenesis
negative chemotaxis
induction of negative chemotaxis
negative regulation of small GTPase mediated signal transduction
response to cortisol
apoptotic process involved in luteolysis
negative regulation of chemokine-mediated signaling pathway
cellular response to heparin
negative regulation of smooth muscle cell chemotaxis
negative regulation of mononuclear cell migration
negative regulation of neutrophil chemotaxis
negative regulation of monocyte chemotaxis
negative regulation of retinal ganglion cell axon guidance
negative regulation of cellular response to growth factor stimulus
GTPase inhibitor activity
calcium ion binding
protein binding
heparin binding
identical protein binding
protein homodimerization activity
laminin-1 binding
proteoglycan binding
heparan sulfate proteoglycan binding
Roundabout binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline