Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
SRF
Transcript:
NM_003131.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.6 43178728-43179240 on build GRCh38
Assay ID
Hs00275045_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
patterning of blood vessels
response to hypoxia
mesoderm formation
neuron migration
trophectodermal cell differentiation
heart looping
morphogenesis of an epithelial sheet
cell migration involved in sprouting angiogenesis
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in myocardial precursor cell differentiation
transcription from RNA polymerase II promoter
cell-matrix adhesion
heart development
long-term memory
negative regulation of cell proliferation
associative learning
response to toxic substance
response to hormone
epithelial structure maintenance
positive regulation of transcription via serum response element binding
hippocampus development
tangential migration from the subventricular zone to the olfactory bulb
regulation of cell adhesion
platelet activation
platelet formation
negative regulation of cell migration
thyroid gland development
neuron projection development
regulation of water loss via skin
response to cytokine
megakaryocyte development
dorsal aorta morphogenesis
mRNA transcription from RNA polymerase II promoter
stress fiber assembly
skin morphogenesis
positive thymic T cell selection
sarcomere organization
positive regulation of cell differentiation
positive regulation of axon extension
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of smooth muscle contraction
positive regulation of transcription by glucose
muscle cell cellular homeostasis
thymus development
developmental growth
neuron development
erythrocyte development
positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
regulation of smooth muscle cell differentiation
positive regulation of filopodium assembly
cardiac myofibril assembly
angiogenesis involved in wound healing
hematopoietic stem cell differentiation
positive regulation of transcription initiation from RNA polymerase II promoter
long term synaptic depression
face development
heart trabecula formation
lung morphogenesis
bronchus cartilage development
trachea cartilage development
cardiac vascular smooth muscle cell differentiation
eyelid development in camera-type eye
lung smooth muscle development
bicellular tight junction assembly
cellular response to glucose stimulus
primitive streak formation
epithelial cell-cell adhesion
cellular senescence
negative regulation of beta-amyloid clearance
negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter sequence-specific
transcription factor activity, RNA polymerase II transcription factor binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
protein binding
transcription factor binding
serum response element binding
chromatin DNA binding
protein homodimerization activity
histone deacetylase binding
primary miRNA binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline