Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
ICAM1
Transcript:
NM_000201.2
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.19 10284701-10285209 on build GRCh38
Assay ID
Hs00353196_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
ovarian follicle development
regulation of leukocyte mediated cytotoxicity
response to amphetamine
T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell
acute inflammatory response to antigenic stimulus
T cell antigen processing and presentation
positive regulation of cellular extravasation
cell adhesion
heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules
leukocyte cell-cell adhesion
cell aging
sensory perception of sound
regulation of cell shape
response to ionizing radiation
response to sulfur dioxide
response to organic cyclic compound
membrane to membrane docking
regulation of cell adhesion
extracellular matrix organization
positive regulation of actin filament polymerization
cellular response to nutrient levels
cell adhesion mediated by integrin
response to gonadotropin
response to drug
response to amino acid
positive regulation of GTPase activity
adhesion of symbiont to host
positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
response to ethanol
positive regulation of vasoconstriction
response to copper ion
viral entry into host cell
receptor-mediated virion attachment to host cell
positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
regulation of immune response
leukocyte migration
positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
negative regulation of calcium ion transport
interferon-gamma-mediated signaling pathway
establishment of endothelial barrier
positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
cellular response to lipopolysaccharide
cellular response to alkaloid
cellular response to glucose stimulus
cellular response to interleukin-1
cellular response to tumor necrosis factor
cellular response to hypoxia
establishment of Sertoli cell barrier
regulation of ruffle assembly
negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
negative regulation of endothelial cell apoptotic process
virus receptor activity
receptor activity
transmembrane signaling receptor activity
integrin binding
protein binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline