Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
BRCA2
Transcript:
ENST00000380152.0
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.13 32337923-32338491 on build GRCh38
Assay ID
Hs00432590_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
damaged DNA-binding protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
telomere maintenance via recombination
double-strand break repair via homologous recombination
DNA synthesis involved in DNA repair
strand displacement
cytokinesis
oocyte maturation
inner cell mass cell proliferation
nucleotide-excision repair
double-strand break repair
DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in transcription of p21 class mediator
male meiosis I
spermatogenesis
brain development
cell aging
response to nutrient
female gonad development
response to X-ray
response to UV-C
response to gamma radiation
hemopoiesis
mammary gland development
chromosome breakage
homologous chromosome orientation involved in meiotic metaphase I plate congression
response to estradiol
regulation of cytokinesis
negative regulation of mammary gland epithelial cell proliferation
multicellular organism growth
intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
histone H3 acetylation
histone H4 acetylation
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of mitotic cell cycle
replication fork protection
centrosome duplication
establishment of protein localization to telomere
mitotic recombination-dependent replication fork processing
protease binding
single-stranded DNA binding
histone acetyltransferase activity
protein binding
H3 histone acetyltransferase activity
H4 histone acetyltransferase activity
gamma-tubulin binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline