Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
BMP2
Transcript:
NM_001200.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.20 6778056-6778654 on build GRCh38
Assay ID
Hs00460075_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
growth factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
activation of MAPK activity
skeletal system development
osteoblast differentiation
branching involved in ureteric bud morphogenesis
response to hypoxia
in utero embryonic development
epithelial to mesenchymal transition
positive regulation of protein phosphorylation
positive regulation of endothelial cell proliferation
chondrocyte differentiation
BMP signaling pathway involved in heart induction
atrioventricular valve morphogenesis
endocardial cushion morphogenesis
negative regulation of Wnt signaling pathway involved in heart development
proteoglycan metabolic process
regulation of transcription, DNA-templated
protein phosphorylation
inflammatory response
Notch signaling pathway
cell-cell signaling
heart development
negative regulation of cell proliferation
embryo development
organ morphogenesis
positive regulation of gene expression
positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
negative regulation of steroid biosynthetic process
positive regulation of phosphatase activity
telencephalon development
telencephalon regionalization
positive regulation of Wnt signaling pathway
bone mineralization
positive regulation of cell migration
positive regulation of bone mineralization
BMP signaling pathway
protein destabilization
positive regulation of protein binding
negative regulation of aldosterone biosynthetic process
positive regulation of osteoblast proliferation
cardiocyte differentiation
embryonic heart tube anterior/posterior pattern specification
bone mineralization involved in bone maturation
growth
odontogenesis of dentin-containing tooth
positive regulation of odontogenesis
regulation of odontogenesis of dentin-containing tooth
positive regulation of apoptotic process
positive regulation of MAPK cascade
negative regulation of insulin-like growth factor receptor signaling pathway
cell fate commitment
positive regulation of fat cell differentiation
positive regulation of neuron differentiation
positive regulation of osteoblast differentiation
positive regulation of ossification
negative regulation of cell cycle
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of astrocyte differentiation
mesenchymal cell differentiation
inner ear development
negative regulation of calcium-independent cell-cell adhesion
cardiac muscle cell differentiation
cardiac muscle tissue morphogenesis
oxidation-reduction process
pericardium development
corticotropin hormone secreting cell differentiation
thyroid-stimulating hormone-secreting cell differentiation
cardiac epithelial to mesenchymal transition
pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
SMAD protein signal transduction
mesenchyme development
positive regulation of Wnt signaling pathway by BMP signaling pathway
positive regulation of cartilage development
positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
cellular response to organic cyclic compound
cellular response to BMP stimulus
mesenchymal cell proliferation involved in ureteric bud development
negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
positive regulation of p38MAPK cascade
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in cellular response to chemical stimulus
negative regulation of cortisol biosynthetic process
negative regulation of cardiac muscle cell differentiation
retinol dehydrogenase activity
receptor binding
cytokine activity
transforming growth factor beta receptor binding
protein binding
growth factor activity
phosphatase activator activity
co-receptor binding
SMAD binding
protein heterodimerization activity
BMP receptor binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline