Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
BTRC
Transcript:
NM_033637.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.10 101532077-101532570 on build GRCh38
Assay ID
Hs00465969_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
G2/M transition of mitotic cell cycle
protein polyubiquitination
stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway
protein dephosphorylation
ubiquitin-dependent protein catabolic process
signal transduction
viral process
Wnt signaling pathway
protein ubiquitination
SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
protein destabilization
mammary gland epithelial cell proliferation
NIK/NF-kappaB signaling
Fc-epsilon receptor signaling pathway
regulation of circadian rhythm
positive regulation of circadian rhythm
regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
positive regulation of proteolysis
negative regulation of smoothened signaling pathway
negative regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription, DNA-templated
rhythmic process
T cell receptor signaling pathway
stress-activated MAPK cascade
positive regulation of ubiquitin-protein ligase activity involved in regulation of mitotic cell cycle transition
branching involved in mammary gland duct morphogenesis
regulation of canonical Wnt signaling pathway
regulation of proteasomal protein catabolic process
cellular response to organic cyclic compound
ubiquitin-protein transferase activity
protein binding
beta-catenin binding
ligase activity
protein phosphorylated amino acid binding
protein dimerization activity
ubiquitin protein ligase activity
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline