Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
PTPN11
Transcript:
NM_002834.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.12 112501867-112502382 on build GRCh38
Assay ID
Hs00466844_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
protein phosphatase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
DNA damage checkpoint
activation of MAPK activity
triglyceride metabolic process
epidermal growth factor receptor signaling pathway
integrin-mediated signaling pathway
axonogenesis
brain development
heart development
fibroblast growth factor receptor signaling pathway
hormone-mediated signaling pathway
regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
cerebellar cortex formation
platelet activation
platelet formation
T cell costimulation
microvillus organization
abortive mitotic cell cycle
regulation of cell adhesion mediated by integrin
negative regulation of cell adhesion mediated by integrin
multicellular organism growth
organ growth
peptidyl-tyrosine dephosphorylation
megakaryocyte development
phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process
atrioventricular canal development
ERBB signaling pathway
regulation of multicellular organism growth
hormone metabolic process
glucose homeostasis
regulation of protein complex assembly
positive regulation of mitotic cell cycle
negative regulation of insulin secretion
regulation of protein export from nucleus
phosphatidylinositol phosphorylation
positive regulation of hormone secretion
platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
neurotrophin TRK receptor signaling pathway
ephrin receptor signaling pathway
phosphatidylinositol-mediated signaling
multicellular organismal reproductive process
genitalia development
inner ear development
homeostasis of number of cells within a tissue
leukocyte migration
negative regulation of cortisol secretion
Bergmann glial cell differentiation
negative regulation of growth hormone secretion
face morphogenesis
regulation of type I interferon-mediated signaling pathway
intestinal epithelial cell migration
positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
positive regulation of glucose import in response to insulin stimulus
phosphoprotein phosphatase activity
protein tyrosine phosphatase activity
non-membrane spanning protein tyrosine phosphatase activity
SH3/SH2 adaptor activity
insulin receptor binding
protein binding
1-phosphatidylinositol-3-kinase activity
protein domain specific binding
receptor tyrosine kinase binding
D1 dopamine receptor binding
phospholipase binding
insulin receptor substrate binding
phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity
peptide hormone receptor binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline