Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
WDR34
Transcript:
NM_052844.3
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.9 128636806-128637302 on build GRCh38
Assay ID
Hs00495610_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
microtubule or microtubule-binding cytoskeletal protein
Gene Ontology Categories:
Process(es)
protein binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline