Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
EZH2
Transcript:
NM_004456.4
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.7 148809006-148809177 on build GRCh38
Assay ID
Hs00520090_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Less than 200 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
histone modifying enzyme
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
DNA methylation
chromatin organization
transcription, DNA-templated
regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
regulation of gliogenesis
skeletal muscle satellite cell maintenance involved in skeletal muscle regeneration
cerebellar cortex development
hippocampus development
response to estradiol
negative regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter
regulation of cell proliferation
regulation of circadian rhythm
positive regulation of MAP kinase activity
negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
positive regulation of GTPase activity
negative regulation of epidermal cell differentiation
negative regulation of gene expression, epigenetic
negative regulation of transcription, DNA-templated
negative regulation of retinoic acid receptor signaling pathway
rhythmic process
negative regulation of striated muscle cell differentiation
cellular response to hydrogen peroxide
G1 to G0 transition
histone H3-K27 methylation
protein localization to chromatin
positive regulation of protein serine/threonine kinase activity
positive regulation of dendrite development
negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
core promoter binding
DNA binding
chromatin binding
RNA binding
protein binding
protein-lysine N-methyltransferase activity
histone-lysine N-methyltransferase activity
chromatin DNA binding
histone methyltransferase activity
ribonucleoprotein complex binding
sequence-specific DNA binding
histone methyltransferase activity (H3-K27 specific)
promoter-specific chromatin binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline