Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
PTGER3
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.1 70971507-70971778 on build GRCh38
Assay ID
Hs00572779_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
G-protein coupled receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
inflammatory response
G-protein coupled receptor signaling pathway
adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
female pregnancy
cell death
positive regulation of gene expression
negative regulation of norepinephrine secretion
intestine smooth muscle contraction
urinary bladder smooth muscle contraction
negative regulation of cAMP biosynthetic process
positive regulation of cAMP biosynthetic process
positive regulation of fever generation
response to estradiol
response to progesterone
response to drug
positive regulation of vasoconstriction
positive regulation of circadian sleep/wake cycle, non-REM sleep
negative regulation of insulin secretion
maternal process involved in parturition
negative regulation of gastric acid secretion
cellular response to lipopolysaccharide
cellular response to interleukin-1
negative regulation of platelet aggregation
negative regulation of potassium ion transmembrane transport
response to salt
negative regulation of calcium ion transmembrane transport
negative regulation of gastrin-induced gastric acid secretion
positive regulation of smooth muscle contraction involved in micturition
cellular response to forskolin
positive regulation of inhibitory G-protein coupled receptor phosphorylation
negative regulation of circadian sleep/wake cycle, wakefulness
positive regulation of myofibroblast contraction
positive regulation of colon smooth muscle contraction
positive regulation of gastric mucosal blood circulation
prostaglandin receptor internalization
positive regulation of neutrophil extravasation
negative regulation of forebrain neuron differentiation
prostaglandin E receptor activity
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.46.0-Offline