Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Produits
Anticorps
Oligos, amorces, sondes et gènes
Réactions PCR en temps réel Taqman
Milieux de culture cellulaire
Produits chimiques
Colonnes et cartouches de chromatographie
Équipement de laboratoire
Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
Microplaques
Produits plus écologiques
Afficher toutes les catégories de produits
Applications
Bioprocédés
Culture cellulaire et transfection
Thérapie cellulaire et génétique
Chromatographie
Tests moléculaires
Solutions numériques
Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
Voir toutes les applications et techniques
Services
Services CDMO et CRO à 360°
Services CDMO
Services CRO
Services personnalisés
Services financiers et leasing
Services pour les instruments
Informatique de laboratoire
Offres commerciales et OEM
Services de formation
Unity Lab Services
Voir tous les services
Aide et assistance
S’inscrire et créer un compte
Comment commander
Assistance instruments
Centres d’assistance technique
Centres d’apprentissage
Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
Populaire
Reaction PCR en temps réel TaqMan
Anticorps
Oligos, Primers & Probes
GeneArt - Synthèse Gène
Plastiques culture cellulaire
Nos clients
Biotechnologie
Industrie biopharmaceutique
CDMO
Diagnostics de laboratoire
Sciences industrielles et appliquées associées
Promotions
Contactez-nous
Commande rapide
Suivi et statut de la commande
Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Rechercher
Rechercher
Search button
Statut des commandes
Commande rapide
Promos
Se connecter
Se connecter
Vous n’avez pas de compte?
Créer votre compte
Mon compte
Commandes
Connect: lab, données, apps
Produits personnalisés et projets
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
UBA52
Transcript:
NM_001033930.2
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.19 18573551-18573820 on build GRCh38
Assay ID
Hs00803445_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Ajouter au panier
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
G2/M transition of mitotic cell cycle
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
MAPK cascade
nuclear-transcribed mRNA catabolic process, nonsense-mediated decay
activation of MAPK activity
protein polyubiquitination
nucleotide-excision repair, DNA damage recognition
nucleotide-excision repair, DNA duplex unwinding
stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway
positive regulation of defense response to virus by host
MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway
MyD88-independent toll-like receptor signaling pathway
glycogen biosynthetic process
transcription-coupled nucleotide-excision repair
nucleotide-excision repair, preincision complex assembly
nucleotide-excision repair, DNA incision, 5'-to lesion
nucleotide-excision repair, DNA gap filling
rRNA processing
translational initiation
cellular protein modification process
SRP-dependent cotranslational protein targeting to membrane
DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in cell cycle arrest
transforming growth factor beta receptor signaling pathway
Notch signaling pathway
I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
JNK cascade
fibroblast growth factor receptor signaling pathway
regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
regulation of necrotic cell death
Wnt signaling pathway
endosomal transport
macroautophagy
viral life cycle
virion assembly
viral transcription
translesion synthesis
negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
anaphase-promoting complex-dependent catabolic process
regulation of type I interferon production
negative regulation of type I interferon production
tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
nucleotide-excision repair, DNA incision
ion transmembrane transport
TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway
interstrand cross-link repair
NIK/NF-kappaB signaling
Fc-epsilon receptor signaling pathway
ERBB2 signaling pathway
negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway
error-prone translesion synthesis
DNA damage response, detection of DNA damage
protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
positive regulation of apoptotic process
negative regulation of apoptotic process
positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
regulation of mRNA stability
cellular protein metabolic process
innate immune response
positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
T cell receptor signaling pathway
positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
stress-activated MAPK cascade
negative regulation of ubiquitin-protein ligase activity involved in mitotic cell cycle
positive regulation of ubiquitin-protein ligase activity involved in regulation of mitotic cell cycle transition
Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway
regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to hypoxia
nucleotide-binding oligomerization domain containing signaling pathway
global genome nucleotide-excision repair
error-free translesion synthesis
intracellular transport of virus
negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
xenophagy
regulation of signal transduction by p53 class mediator
structural constituent of ribosome
protein binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline