Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RARA SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Rara
          Gene Name:
          retinoic acid receptor, alpha
          Gene Aliases:
          Nr1b1, RAR, RARalpha1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 98927809 - 98974942 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.439744
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 102792

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Rara
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001177302.1 NP_001170773.1 3 839
          NM_001177303.1 NP_001170774.1 2 584
          NM_009024.2 NP_033050.2 2 706
          GenBank mRNA AB221572.1 - 1 153
          AK042163.1 - 2 585
          AK154623.1 - 2 679
          BC010216.1 - 2 704 3498142
          BC040383.1 - 3 839
          BC090396.1 - 1 250
          CT010231.1 - 1 149
          S56656.1 - 2 686
          X56572.1 - 2 727

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C4 zinc finger nuclear receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          ureteric bud development
          neural tube closure
          glandular epithelial cell development
          outflow tract septum morphogenesis
          growth plate cartilage development
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          protein phosphorylation
          signal transduction
          germ cell development
          spermatogenesis
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          male gonad development
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          negative regulation of translation
          regulation of granulocyte differentiation
          negative regulation of granulocyte differentiation
          embryonic camera-type eye development
          regulation of myelination
          response to retinoic acid
          negative regulation of interferon-gamma production
          negative regulation of tumor necrosis factor production
          positive regulation of interleukin-13 production
          positive regulation of interleukin-4 production
          positive regulation of interleukin-5 production
          multicellular organism growth
          regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          apoptotic cell clearance
          steroid hormone mediated signaling pathway
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          response to ethanol
          negative regulation of cell differentiation
          positive regulation of T-helper 2 cell differentiation
          positive regulation of neuron differentiation
          positive regulation of cell cycle
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of translational initiation
          regulation of synaptic plasticity
          retinoic acid receptor signaling pathway
          positive regulation of binding
          positive regulation of protein kinase B signaling
          ventricular cardiac muscle cell differentiation
          Sertoli cell fate commitment
          limb development
          face development
          bone development
          trachea cartilage development
          chondroblast differentiation
          negative regulation of cartilage development
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to estrogen stimulus
          translation repressor activity, nucleic acid binding
          regulatory region DNA binding
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II regulatory region DNA binding
          retinoic acid binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          steroid hormone receptor activity
          retinoic acid receptor activity
          transcription coactivator activity
          transcription corepressor activity
          RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
          receptor binding
          protein binding
          transcription factor binding
          drug binding
          zinc ion binding
          enzyme binding
          protein domain specific binding
          chromatin DNA binding
          phosphatidylinositol 3-kinase regulator activity
          histone deacetylase binding
          protein kinase B binding
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          retinoic acid-responsive element binding
          metal ion binding
          protein heterodimerization activity
          mRNA 5'-UTR binding
          protein kinase A binding
          alpha-actinin binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-hqkpn:80/100.66.73.1:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0