Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AURKB SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          AURKB
          Gene Name:
          aurora kinase B
          Gene Aliases:
          AIK2, AIM-1, AIM1, ARK2, AurB, IPL1, PPP1R48, STK12, STK5, aurkb-sv1, aurkb-sv2
          Chromosome Location:
          Chr.17: 8204731 - 8210768 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.442658
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 103690

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: AURKB
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001256834.2 NP_001243763.1 6 690
          NM_001284526.1 NP_001271455.1 7 766
          NM_001313950.1 NP_001300879.1 7 739
          NM_001313951.1 NP_001300880.1 7 768
          NM_001313952.1 NP_001300881.1 6 754
          NM_001313953.1 NP_001300882.1 6 546
          NM_001313954.1 NP_001300883.1 7 773
          NM_001313955.1 NP_001300884.1 5 409
          NM_004217.3 NP_004208.2 7 763
          NR_132730.1 7 621
          NR_132731.1 5 506
          XM_011524070.2 XP_011522372.1 7 616
          XM_011524072.2 XP_011522374.1 6 879
          XM_017025307.1 XP_016880796.1 6 806
          XM_017025308.1 XP_016880797.1 6 736
          XM_017025309.1 XP_016880798.1 6 644
          XM_017025310.1 XP_016880799.1 7 626
          XM_017025311.1 XP_016880800.1 3 303
          GenBank mRNA AB011446.1 - 7 707
          AB011450.1 - 7 698
          AB519677.1 - 6 641
          AB519678.1 - 6 545
          AB519679.1 - 5 505
          AF004022.1 - 7 708
          AF008552.1 - 6 641
          AF015254.1 - 7 708
          AK297976.1 - 6 645
          AK314889.1 - 7 712
          AY677083.1 - 5 506
          BC000442.2 - 7 702 2820719
          BC009751.2 - 7 682 3677349
          BC013300.2 - 7 722
          BC080581.1 - 7 694 2819846
          BI199088.1 - 5 339
          BM905813.1 - 6 716
          BT019534.1 - 6 641
          BU181480.1 - 6 632
          CN286704.1 - 7 581
          CX781462.1 - 7 675

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of B cell apoptotic process
          protein phosphorylation
          spindle organization
          sister chromatid cohesion
          aging
          cell proliferation
          attachment of spindle microtubules to kinetochore
          abscission
          histone modification
          protein sumoylation
          anaphase-promoting complex-dependent catabolic process
          spindle checkpoint
          negative regulation of protein binding
          positive regulation of telomere maintenance via telomerase
          negative regulation of cytokinesis
          positive regulation of cytokinesis
          protein localization to kinetochore
          cellular response to UV
          cleavage furrow formation
          protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          histone H3-S28 phosphorylation
          protein autophosphorylation
          mitotic spindle midzone assembly
          positive regulation of telomerase activity
          regulation of chromosome segregation
          regulation of signal transduction by p53 class mediator
          positive regulation of telomere capping
          protein serine/threonine kinase activity
          protein serine/threonine/tyrosine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          histone serine kinase activity
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0