Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other GRIA1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          GRIA1
          Gene Name:
          glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 1
          Gene Aliases:
          GLUH1, GLUR1, GLURA, GluA1, HBGR1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 153489615 - 153813873 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.519693
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 106272

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: GRIA1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000827.3 NP_000818.2 15, 16 2893
          NM_001114183.1 NP_001107655.1 15, 16 2893
          NM_001258019.1 NP_001244948.1 14, 15 2653
          NM_001258020.1 NP_001244949.1 16, 17 2950
          NM_001258021.1 NP_001244950.1 15, 16 2585
          NM_001258022.1 NP_001244951.1 15, 16 2585
          NM_001258023.1 NP_001244952.1 15, 16 2482
          NR_047578.1 13, 14 2640
          XM_011537635.2 XP_011535937.1 15, 16 2669
          XM_017009392.1 XP_016864881.1 15, 16 2590
          XM_017009393.1 XP_016864882.1 15, 16 2594
          GenBank mRNA AB209094.1 - 16, 17 2813
          AK289565.1 - 16, 17 2711
          AK294011.1 - 13, 14 2494
          AK294773.1 - 3, 4 354
          AK295039.1 - 15, 16 2482
          AK295184.1 - 15, 16 2562
          AK295827.1 - 14, 15 2522
          AK315934.1 - 15, 16 2585
          BC111734.1 - 15, 16 2618 40035652
          M64752.1 - 15, 16 2603
          M81886.1 - 15, 16 2671
          X58633.1 - 15, 16 2631

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ER to Golgi vesicle-mediated transport
          signal transduction
          chemical synaptic transmission
          long-term memory
          receptor internalization
          ion transmembrane transport
          ionotropic glutamate receptor signaling pathway
          COPII vesicle coating
          long term synaptic depression
          AMPA glutamate receptor activity
          excitatory extracellular ligand-gated ion channel activity
          extracellular-glutamate-gated ion channel activity
          protein binding
          glutamate receptor activity
          PDZ domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0