Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FOXO1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          FOXO1
          Gene Name:
          forkhead box O1
          Gene Aliases:
          FKH1, FKHR, FOXO1A
          Chromosome Location:
          Chr.13: 40555664 - 40666597 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.370666
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 106653

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: FOXO1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_002015.3 NP_002006.2 2, 3 2362
          XM_011535008.2 XP_011533310.1 2, 3 2515
          XM_011535010.2 XP_011533312.1 2, 3 5027
          GenBank mRNA AF032885.1 - 2, 3 2362
          BC021981.2 - 2, 3 2290 2959021
          BC070065.1 - 2, 3 2353 30345006
          BX648278.1 - 2, 3 1565
          U02310.1 - 2, 3 1983

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          blood vessel development
          temperature homeostasis
          cellular glucose homeostasis
          transcription, DNA-templated
          protein acetylation
          autophagy
          apoptotic process
          cellular response to DNA damage stimulus
          insulin receptor signaling pathway
          cellular response to starvation
          positive regulation of autophagy
          endocrine pancreas development
          cellular response to insulin stimulus
          negative regulation of stress-activated MAPK cascade
          cellular response to oxidative stress
          regulation of gluconeogenesis by regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          fat cell differentiation
          negative regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of gluconeogenesis
          positive regulation of protein catabolic process
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          enamel mineralization
          cellular response to hydrogen peroxide
          cellular response to cold
          cellular response to hyperoxia
          cellular response to dexamethasone stimulus
          cellular response to nitric oxide
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          neuronal stem cell population maintenance
          response to fluoride
          regulation of neural precursor cell proliferation
          regulation of reactive oxygen species metabolic process
          regulation of energy homeostasis
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, transcription factor binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          transcription coactivator binding
          chromatin binding
          protein binding
          beta-catenin binding
          ubiquitin protein ligase binding
          sequence-specific DNA binding
          protein phosphatase 2A binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0