Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ISL1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ISL1
          Gene Name:
          ISL LIM homeobox 1
          Gene Aliases:
          ISLET1, Isl-1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 51383124 - 51394730 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.505
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 106721

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ISL1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_002202.2 NP_002193.2 6 1505
          XM_011543380.2 XP_011541682.1 5 2623
          GenBank mRNA AK290742.1 - 6 1223
          BC031213.1 - 6 1506 5269369
          S70721.1 - 6 962
          U07559.1 - 6 1196

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          neural crest cell migration
          secondary heart field specification
          outflow tract septum morphogenesis
          outflow tract morphogenesis
          endocardial cushion morphogenesis
          cardiac right ventricle morphogenesis
          regulation of secondary heart field cardioblast proliferation
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of vascular endothelial growth factor production
          spinal cord motor neuron cell fate specification
          spinal cord motor neuron differentiation
          visceral motor neuron differentiation
          trigeminal nerve development
          pituitary gland development
          pancreas development
          axon regeneration
          retinal ganglion cell axon guidance
          positive regulation of insulin secretion
          positive regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor production
          positive regulation of interferon-gamma production
          positive regulation of interleukin-1 alpha production
          positive regulation of interleukin-1 beta production
          positive regulation of interleukin-12 production
          positive regulation of interleukin-6 production
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          negative regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway
          positive regulation of histone acetylation
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          positive regulation of DNA binding
          negative regulation of neuron apoptotic process
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of angiogenesis
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          neuron fate specification
          mesenchymal cell differentiation
          sensory system development
          peripheral nervous system neuron axonogenesis
          negative regulation of inflammatory response
          ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis
          pharyngeal system development
          cardiac muscle cell myoblast differentiation
          innervation
          atrial septum morphogenesis
          cardiac cell fate determination
          cellular response to glucocorticoid stimulus
          positive regulation of granulocyte colony-stimulating factor production
          negative regulation of protein homodimerization activity
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          positive regulation of macrophage colony-stimulating factor production
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II activating transcription factor binding
          RNA polymerase II transcription coactivator activity
          enhancer sequence-specific DNA binding
          chromatin binding
          protein binding
          zinc ion binding
          ligand-dependent nuclear receptor binding
          estrogen receptor binding
          bHLH transcription factor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0