Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios empresariales
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other LRP1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
LRP1
Gene Name:
LDL receptor related protein 1
Gene Aliases:
A2MR, APOER, APR, CD91, IGFBP3R, LRP, LRP1A, TGFBR5
Chromosome Location:
Chr.12: 57128401 - 57213377 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.162757
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
106763
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: LRP1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_002332.2
NP_002323.2
28
5193
XM_017019303.1
XP_016874792.1
29
5342
GenBank mRNA
X13916.1
-
28
5193
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_008512, X67469, AF367720, AK154429.
Panther Classification:
Molecular Function -
apolipoprotein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
retinoid metabolic process
receptor-mediated endocytosis
protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
aging
cell proliferation
positive regulation of cholesterol efflux
negative regulation of neuron projection development
negative regulation of smooth muscle cell migration
cerebral cortex development
negative regulation of Wnt signaling pathway
positive regulation of lipid transport
regulation of cholesterol transport
regulation of phospholipase A2 activity
regulation of actin cytoskeleton organization
aorta morphogenesis
lipoprotein metabolic process
lipoprotein transport
apoptotic cell clearance
negative regulation of neuron apoptotic process
positive regulation of protein transport
beta-amyloid clearance
negative regulation of platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway
protease binding
receptor activity
low-density lipoprotein receptor activity
calcium ion binding
protein binding
protein complex binding
apolipoprotein binding
lipoprotein transporter activity
poly(A) RNA binding
lipoprotein particle receptor binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0