Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SNAI2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SNAI2
          Gene Name:
          snail family transcriptional repressor 2
          Gene Aliases:
          SLUG, SLUGH1, SNAIL2, WS2D
          Chromosome Location:
          Chr.8: 48917677 - 48921440 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.360174
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 106954

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SNAI2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003068.4 NP_003059.1 3 857
          GenBank mRNA AK223368.1 - 3 846
          AK312661.1 - 3 846
          BC014890.1 - 3 834 3908245
          BC015895.1 - 3 814 3911047

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          osteoblast differentiation
          epithelial to mesenchymal transition
          epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation
          cell migration involved in endocardial cushion formation
          transcription, DNA-templated
          negative regulation of cell adhesion involved in substrate-bound cell migration
          Notch signaling pathway
          sensory perception of sound
          negative regulation of keratinocyte proliferation
          negative regulation of vitamin D biosynthetic process
          neural crest cell development
          positive regulation of cell migration
          negative regulation of chondrocyte differentiation
          regulation of chemokine production
          negative regulation of cell adhesion mediated by integrin
          positive regulation of histone acetylation
          negative regulation of catenin import into nucleus
          desmosome disassembly
          pigmentation
          negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          cellular response to fibroblast growth factor stimulus
          positive regulation of fat cell differentiation
          regulation of osteoblast differentiation
          white fat cell differentiation
          palate development
          canonical Wnt signaling pathway
          epithelium development
          cartilage morphogenesis
          regulation of branching involved in salivary gland morphogenesis
          negative regulation of vitamin D receptor signaling pathway
          cellular response to epidermal growth factor stimulus
          cellular response to ionizing radiation
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          negative regulation of cell-cell adhesion by negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          negative regulation of stem cell proliferation
          regulation of bicellular tight junction assembly
          negative regulation of anoikis
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          protein binding
          sequence-specific DNA binding
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0