Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PPFIA2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PPFIA2
          Gene Name:
          PTPRF interacting protein alpha 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 81257975 - 81759748 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.506216
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 107192

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PPFIA2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001220473.2 NP_001207402.1 2, 3 555
          NM_001220475.2 NP_001207404.1 2, 3 367
          NM_001220476.2 NP_001207405.1 2, 3 367
          NM_003625.4 NP_003616.2 3, 4 418
          XM_017020079.1 XP_016875568.1 3, 4 402
          XM_017020080.1 XP_016875569.1 2, 3 549
          XM_017020081.1 XP_016875570.1 2, 3 549
          XM_017020082.1 XP_016875571.1 3, 4 402
          XM_017020083.1 XP_016875572.1 2, 3 549
          XM_017020084.1 XP_016875573.1 2, 3 549
          XM_017020085.1 XP_016875574.1 2, 3 549
          XM_017020086.1 XP_016875575.1 3, 4 402
          XM_017020087.1 XP_016875576.1 2, 3 536
          XM_017020090.1 XP_016875579.1 3, 4 402
          XM_017020091.1 XP_016875580.1 2, 3 549
          XM_017020092.1 XP_016875581.1 2, 3 549
          XM_017020093.1 XP_016875582.1 2, 3 549
          XM_017020094.1 XP_016875583.1 3, 4 402
          XM_017020095.1 XP_016875584.1 2, 3 549
          XM_017020096.1 XP_016875585.1 2, 3 549
          XM_017020097.1 XP_016875586.1 3, 4 402
          XM_017020098.1 XP_016875587.1 3, 4 402
          XM_017020100.1 XP_016875589.1 2, 3 549
          XM_017020101.1 XP_016875590.1 3, 4 402
          XM_017020102.1 XP_016875591.1 2, 3 536
          XM_017020103.1 XP_016875592.1 2, 3 549
          XM_017020104.1 XP_016875593.1 2, 3 549
          XM_017020105.1 XP_016875594.1 2, 3 549
          XM_017020106.1 XP_016875595.1 2, 3 549
          XM_017020107.1 XP_016875596.1 3, 4 402
          XM_017020108.1 XP_016875597.1 3, 4 402
          XM_017020109.1 XP_016875598.1 2, 3 549
          XM_017020111.1 XP_016875600.1 2, 3 549
          GenBank mRNA AB210009.1 - 2, 3 553
          AF034799.1 - 3, 4 426
          BC104912.1 - 2, 3 351 8143915
          BC143485.1 - 2, 3 351 9051993
          DA499362.1 - 2, 3 556

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell-matrix adhesion
          neurotransmitter secretion
          glutamate secretion
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-9rjdb:80/100.66.79.224:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline